Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 547,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1800,00 zł 1530,00 zł |
Informacje o tej pozycji
547,00 zł
Nazwa produktu
Bexarotene, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
C=C(C1=CC=C(C(O)=O)C=C1)C2=C(C)C=C3C(C(C)(C)CCC3(C)C)=C2
InChI
1S/C24H28O2/c1-15-13-20-21(24(5,6)12-11-23(20,3)4)14-19(15)16(2)17-7-9-18(10-8-17)22(25)26/h7-10,13-14H,2,11-12H2,1,3-6H3,(H,25,26)
InChI key
NAVMQTYZDKMPEU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... RXRA(6256), RXRB(6257), RXRG(6258)
Application
- to study its effect on human oral squamous cell carcinoma (OSCC) cell lines
- to test for cooperative cell killing of cutaneous T cell lymphoma (CTCL) with 966
- as a standard in HPLC for determining its potential impurities in drug substances and drug products
- to investigate its effects on the changes in renal, cardiac, hepatic, and pulmonary expression/activity of inducible nitric oxide synthase (iNOS) and CYP4F6
- to analyze the involvement of retinoid x receptor (RXR) homo or permissive heterodimers
- to study its potential impurities in drug substances and drug products
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥96% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: ≥15 mg/mL (warmed) | solubility DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility DMSO: >28 mg/mL (warmed) | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to orange | color white to off-white | color white to beige |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bexarotene
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?