Przejdź do
200484-M
Bestatin
Binds to cell surfaces and inhibits surface aminopeptidases, notably aminopeptidase B and leucine aminopeptidase.
Synonim(y):
[(2S,3R)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutanoyl]-Leu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 mg
Przewidywany termin wysyłki20 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
44 890,00 zł
200 mg
Przewidywany termin wysyłki01 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
81 810,00 zł
1 g
Przewidywany termin wysyłki20 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
81 810,00 zł
250 mg
Przewidywany termin wysyłki20 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
81 810,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H24N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
308.37
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
>99% (HPLC)
Form:
crystalline solid
Storage condition:
OK to freeze
44 890,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 lipca 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 9842
assay
>99% (HPLC)
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
DMSO: 2 mg/mL, methanol: 5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[N+H3][C@@H]([C@H](O)C(=O)N[C@H](CC(C)C)C(=O)[O-])Cc1ccccc1
InChI
1S/C16H24N2O4/c1-10(2)8-13(16(21)22)18-15(20)14(19)12(17)9-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10,12-14,19H,8-9,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,21,22)/t12-,13-,14+/m1/s1
InChI key
VGGGPCQERPFHOB-MCIONIFRSA-N
General description
Wiąże się z powierzchnią komórek i hamuje aminopeptydazy powierzchniowe, zwłaszcza aminopeptydazę B i aminopeptydazę leucynową. Działa również jako silny inhibitor aminopeptydazy N. Aktywuje makrofagi i limfocyty T. Ma właściwości przeciwnowotworowe. Dostępny również jako 50 mM roztwór w wodzie (nr kat. 200488).
Biochem/physiol Actions
Główny cel
peptydaza aminowa b
Preparation Note
Niestabilny w roztworze wodnym; rozcieńczyć tuż przed użyciem.
Po odtworzeniu, podzielić na porcje i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe DMSO i metanolu są stabilne przez okres do 1 miesiąca w temperaturze -20°C.
Other Notes
Inoue, T., et al. 1994. J. Clin. Endocrinol. Metab. 79, 171.
Taylor, A., et al. 1993. Biochemistry32, 784.
Ishida, J.I., et al. 1984. J. Chromatogr.305, 381.
Umezawa, H. 1982. Annu. Rev. Microbiol.36, 75.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
200488516481-MB8385
assay
>99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
crystalline solid
form
liquid
form
solid
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, methanol: 5 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: 1 mg/mL, methanol: 1 mg/mL
solubility
water: 25 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
200484-1GM04055977221442
200484-250MG04055977221473
200484-500MG04055977221480
200484-10MG04055977221459
200484-200MG04055977221466