Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 164,00 zł | |
| 4 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 890,00 zł |
Informacje o tej pozycji
164,00 zł
grade
certified reference material
Quality Level
product line
Certipur®
pH
4.0 (25 °C in H2O)
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony http://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności.
Application
Features and Benefits
- Pomiary i kwalifikacja w laboratorium akredytowanym zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034
- Identyfikowalny z wtórnym wzorcem odniesienia NIST i pierwotnym certyfikowanym wzorcem odniesienia PTB
- Dostępny w bezpiecznej plastikowej butelce o pojemności 500 ml oraz w innowacyjnym i zrównoważonym opakowaniu Titripac® PE/Aluminium o pojemności 4 l w celu zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów.
- Towarzyszy mu szczegółowy i specyficzny dla partii certyfikat analizy (CoA) dla skutecznego audytu
- Etykieta produktu jest zgodna z przewodnikiem ISO 31 i zawiera informacje o numerze zamówienia, opisie artykułu, numerze partii, danych dotyczących bezpieczeństwa i dacie ważności.
- Materiał opakowaniowy poddany kompleksowym badaniom stabilności zgodnie z Przewodnikiem ISO 35.
- Niepewność +/- 0,02 wartości pH w temperaturze 25°C
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| format mixture | format mixture | format - | format mixture |
| product line Certipur® | product line Certipur® | product line - | product line Certipur® |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade - | grade certified reference material |
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) - | application(s) environmental |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| pH 4.0 (25 °C in H2O) | pH 8.0 (25 °C in H2O) | pH 10.0 (25 °C in H2O) | pH 2.0 (25 °C in H2O) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór buforowy
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1990544000 | 04027269386924 |
| 1990540500 | 04027269386917 |