Merck
1.99038
Roztwór buforowy
(boric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride), traceable to SRM from NIST and PTB pH 8.00 (25°C) Certipur®
Synonim(y):
Roztwór buforowy pH 8,0 (25 °C w H2O) (kwas borowy/wodorotlenek sodu/chlorek wodoru)
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161703
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
product line
Certipur®
pH
8.0 (25 °C in H2O)
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
Roztwór buforowy kwasu borowego/wodorotlenku sodu/chlorowodoru jest przygotowywany grawimetrycznie w zarejestrowanym laboratorium kalibracyjnym przy użyciu wysokiej jakości odczynników i wody. Jego wartość pH wynosząca 8,00 w temperaturze 25°C jest mierzona za pomocą połączonej elektrody szklanej zgodnie z 5-punktową metodą kalibracji. Pomiaru dokonuje się zgodnie z normą DIN 19268 przy użyciu referencyjnych roztworów buforowych zgodnych z normami DIN 19266, NIST, IUPAC, Ph. Eur i USP. Bufor pH jest zależny od temperatury, dlatego podczas jego stosowania należy utrzymywać stałą temperaturę.
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony http://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności.
Application
Bufor jest używany jako wzorzec do kalibracji przyrządów do pomiaru pH lub elektrod pH oraz jako kontrola do pomiaru pH innych roztworów.
Features and Benefits
  • Pomiary i kwalifikacja w laboratorium akredytowanym zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034
  • Identyfikowalny z wtórnym wzorcem odniesienia NIST i pierwotnym certyfikowanym wzorcem odniesienia PTB
  • Dostępny w bezpiecznej plastikowej butelce o pojemności 500 ml oraz w innowacyjnym i zrównoważonym opakowaniu Titripac® PE/Aluminium o pojemności 4 l w celu zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów.
  • Towarzyszy mu szczegółowy i specyficzny dla partii certyfikat analizy (CoA) dla skutecznego audytu
  • Etykieta produktu jest zgodna z przewodnikiem ISO 31 i zawiera informacje o numerze zamówienia, opisie artykułu, numerze partii, danych dotyczących bezpieczeństwa i dacie ważności.
  • Materiał opakowaniowy poddany kompleksowym badaniom stabilności zgodnie z Przewodnikiem ISO 35
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór buforowy
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-35-3
CAS No.
10043-35-3
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)