Przejdź do
196876
BAY 41-2272
A cell-permeable pyrazolopyridinylpyrimidine compound that acts as a selective and potent stimulator of soluble guanylate cyclase (effective dose ~ 0.1 nM to 100 µM using recombinant soluble guanylate cyclase).
Synonim(y):
5-Cyclopropyl-2-[1-(2-fluorobenzyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]pyrimidin-4-ylamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H17FN6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.39
MDL number:
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
1020,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1c(cccc1)C[n]2nc(c5c2nccc5)c3nc(c(cn3)C4CC4)N
InChI
1S/C20H17FN6/c21-16-6-2-1-4-13(16)11-27-20-14(5-3-9-23-20)17(26-27)19-24-10-15(12-7-8-12)18(22)25-19/h1-6,9-10,12H,7-8,11H2,(H2,22,24,25)
InChI key
ATOAHNRJAXSBOR-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek związek pirazolopirydynylopirymidyny, który działa jako selektywny i silny stymulator rozpuszczalnej cyklazy guanylanowej (skuteczna dawka ~ 0,1 nM do 100 µM przy użyciu rekombinowanej rozpuszczalnej cyklazy guanylanowej). Sposób aktywacji jest niezależny od NO i wydaje się być pośredniczony przez bezpośrednie wiązanie z podjednostkami α1 i α2. Wykazano, że jest skuteczny w leczeniu wielu schorzeń układu sercowo-naczyniowego w modelach zwierzęcych. Hamuje indukowane fenylefryną zwężenie pierścieni aorty królika (IC50 = 304 nM) i blokuje indukowaną kolagenem agregację ludzkich płytek krwi (IC50 = 36 nM). Nie hamuje fosfodiesterazy.
Biochem/physiol Actions
Docelowe IC50: 304 nM hamujące indukowane fenylefryną zwężenie króliczych pierścieni aorty; 36 nM w blokowaniu indukowanej kolagenem agregacji ludzkich płytek krwi
Główny cel
Rozpuszczalna cyklaza guanylanowa
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Boerrigter, G., et al. 2003. Circulation107, 686.
Kalsi, J.S., et al. 2003. J Urol.169, 761.
Koglin, M., et al. 2002. Biochem. Biophys. Res. Commun.292, 1057.
Becker, E.M., et al. 2001. BMC Pharmacol.1, 13.
Stasch, J.P., et al. 2001. Nature410, 212.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B8810SML2727SML2384
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BAY 41-2272
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
196876-5MG04055977206593