Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Przewidywany termin wysyłki26 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 653,00 zł |
Informacje o tej pozycji
653,00 zł
Przewidywany termin wysyłki26 maja 2026Szczegóły
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 942
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
yellow
solubility
DMSO: 20 mg/mL, acetone: soluble
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1c2c(c(c(c(c2)O)O)O)C(=O)C=C1c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-6-11(8-4-2-1-3-5-8)20-12-7-10(17)14(18)15(19)13(9)12/h1-7,17-19H
InChI key
FXNFHKRTJBSTCS-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
12-lipoxygenase
Preparation Note
Other Notes
Gao, D., et al. 1996. Biochem. Mol. Biol. Int. 39, 215.
Matsuzaki, Y., et al. 1996. Jpn. J. Cancer Res. 87, 170.
Huang, H.C., et al. 1994. Eur. J. Pharmacol. 268, 73.
Butenko, I.G., et al. 1993. Agents Actions 39, C49.
Abe, K., et al. 1990. Chem. Pharm. Bull.38, 209.
Kimura, Y., et al. 1987. Biochim. Biophys. Acta922, 278.
Sekiya, K., and Okuda, H. 1982. Biochem. Biophys. Res. Commun.105, 1090.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay 98% | assay ≥95.0% (HPLC) | assay - |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename USP |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, acetone: soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Baicalein
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 196322-10MG | 04055977206463 |