Merck
PHL89577
Baicalein
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
5,6,7-Trihydroxyflavone
Wybierz wielkość
10 MG
1110,00 zł
1110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
1110,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H10O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.24
Beilstein:
272683
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
mp
256-271 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1cc2OC(=CC(=O)c2c(O)c1O)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-6-11(8-4-2-1-3-5-8)20-12-7-10(17)14(18)15(19)13(9)12/h1-7,17-19H
Klucz InChI
FXNFHKRTJBSTCS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Inne uwagi
Związek ten powszechnie występuje w roślinach z rodzaju: plantago
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)