Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KI
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.00
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Solubility:
water: soluble ca.1,430 g/L at 25 °C
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
ACS reagent
Quality Level
vapor pressure
1 mmHg ( 745 °C)
form
solid
pH
ca.6.9 (at 20 °C, at 50 g/L)
mp
681 °C (lit.)
solubility
water: soluble ca.1,430 g/L at 25 °C
density
3.13 g/cm3
storage temp.
20-25°C
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Packaging
1.93201.0121: 100 kg, Minimalna ilość zamówienia: 1
1.93201.0251: 250 g, Minimalna ilość zamówienia: 1
1.93201.0521: 500 g, Minimalna ilość zamówienia: 1
1.93201.5021: 5 kg, Minimalna ilość zamówienia: 1
1.93201.9051: 50 kg, Minimalna ilość zamówienia: 1
Legal Information
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Jodek potasu
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 1 Oral
target_organs
Thyroid
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_c
Not applicable
flash_point_f