Przejdź do
1.88035
Aquastar® Buffer solution for strong acids
for Karl Fischer titration, Aquastar®
Synonim(y):
Roztwór buforowy dla mocnych kwasów do miareczkowania Karla Fischera
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
357,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115601
NACRES:
NA.21
357,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Roztwór buforowy dla mocnych kwasów, for Karl Fischer Titration Aquastar®
Quality Segment
product line
Aquastar®
form
liquid
autoignition temp.
420 °C (Methanol)
expl. lim.
5.5-44 % (v/v) Methanol)
reaction suitability
reaction type: coulometric, reaction type: volumetric
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable, titration: suitable
pH
6.8 (20 °C in H2O)
transition temp
flash point 9.7 °C (Methanol)
density
0.97 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Assay (H₂O): ≤ 200 ppm
Legal Information
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.880361.016451.99012
reaction suitability
reaction type: coulometric, reaction type: volumetric
reaction suitability
reaction type: coulometric, reaction type: volumetric
reaction suitability
-
reaction suitability
-
technique(s)
titration: suitable, Karl-Fischer titration: suitable
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
density
0.97 g/cm3 at 20 °C
density
0.84 g/cm3 at 20 °C
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
product line
Aquastar®
product line
Aquastar®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
autoignition temp.
420 °C (Methanol)
autoignition temp.
455 °C (Methanol)
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
transition temp
flash point 9.7 °C (Methanol)
transition temp
flash point 11 °C (Methanol)
transition temp
-
transition temp
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
target_organs
Eyes, Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
49.5 °F - Methanol
flash_point_c
9.7 °C - Methanol
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4 + 67-56-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Summary application report for analysis of moisture in Hydrochloric acid
Produkty
Metody obejmujące ekstrakcję wewnętrzną, ekstrakcję zewnętrzną i piec Karla Fischera zapewniają dokładne oznaczanie zawartości wody poprzez miareczkowanie.
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
188035050004027269059705