Merck
1.88036
Aquastar® Buffer solution for strong bases
for Karl Fischer titration, Aquastar®
Synonim(y):
Roztwór buforowy dla mocnych zasad do miareczkowania Karla Fischera
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115601
NACRES:
NA.21
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Roztwór buforowy dla mocnych zasad, for Karl Fischer Titration Aquastar®
Quality Segment
product line
Aquastar®
form
liquid
autoignition temp.
455 °C (Methanol)
expl. lim.
5.5-36.5 % (v/v) Methanol()
reaction suitability
reaction type: coulometric, reaction type: volumetric
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable, titration: suitable
pH
4.0 (20 °C in H2O)
transition temp
flash point 11 °C (Methanol)
density
0.84 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Assay (H₂O): ≤ 600 ppm
Legal Information
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
target_organs
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F - closed cup - Methanol
flash_point_c
11 °C - closed cup - Methanol
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
This protocol describes a one-component Volumetric Karl Fischer Titration method for the determination of water content in Benserazide hydrochloride.
Accurately measure the moisture content in 2-Propylamine ((CH₃)₂CHNH₂) through Karl Fischer titration, using both volumetric and coulometric methods.
Produkty
Metody obejmujące ekstrakcję wewnętrzną, ekstrakcję zewnętrzną i piec Karla Fischera zapewniają dokładne oznaczanie zawartości wody poprzez miareczkowanie.
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
188036050004027269059699