Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
20% ethanol: 1 mg/mL, water: sparingly soluble
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])CCC[N+](CCCNC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)(C)C
InChI
1S/C24H50N2O4S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-19-24(27)25-20-17-21-26(2,3)22-18-23-31(28,29)30/h4-23H2,1-3H3,(H-,25,27,28,29,30)
InChI key
CLCSYZQBLQDRQU-UHFFFAOYSA-N
General description
Preparation Note
Other Notes
Herbert, B. 1999. Electrophoresis20, 660.
Chevallet, M., et al. 1998. Electrophoresis19, 1901.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form powder | form crystalline powder |
| assay ≥95% (TLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥98% (NMR) |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 10-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 15-25°C |
| solubility 20% ethanol: 1 mg/mL, water: sparingly soluble | solubility water: 50 mg/mL | solubility - | solubility water: 1.0 M |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in - | shipped in ambient |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 182755-500GM | 04061839402096 |
| 182755-25GM | 04055977222364 |