Przejdź do
182750
ASB-14
A zwitterionic amidosulfobetaine detergent useful for solubilizing proteins visualized by 2D-electrophoresis.
Synonim(y):
ASB-14
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H46N2O4S
Masa cząsteczkowa:
434.68
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12161902
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white to off-white
solubility
water: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
General description
A zwitterionic amidosulfobetaine detergent useful for solubilizing proteins visualized by 2D-electrophoresis. The increased solubilization produced by this detergent enables the identification of previously undetected membrane proteins.
Application
  • Wpływ niszy rusztowania z macierzy zewnątrzkomórkowej osierdzia bydlęcego na funkcjonowanie ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych..: Niniejszy artykuł bada wpływ bydlęcej macierzy zewnątrzkomórkowej osierdzia na ludzkie mezenchymalne komórki macierzyste, z ASB-14 stosowanym do modulowania odpowiedzi komórkowych. Badania przyczyniają się do postępu w inżynierii tkankowej opartej na rusztowaniach (Liu et al., 2016).
  • Losy ksenogenicznych rusztowań in vivo są określane przez resztkową antygenowość i zachowanie macierzy zewnątrzkomórkowej..: Badanie losów ksenogenicznych rusztowań in vivo pokazuje, że ASB-14 pomaga utrzymać integralność macierzy zewnątrzkomórkowej i zmniejszyć antygenowość, co ma kluczowe znaczenie dla udanej integracji rusztowań i ich funkcjonowania w inżynierii tkankowej (Wong et al., 2016).
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 year at -20°C.
Other Notes
Carroll, J., et al. J. Biol. Chem.277, 50311.
Herbert, B. 1999. Electrophoresis20, 660.
Chevallet, M. et al. 1998. Electrophoresis 19, 1901.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Irritant (B)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A1346D0431850338P
ASB-14 A zwitterionic amidosulfobetaine detergent useful for solubilizing proteins visualized by 2D-electrophoresis.
Millipore
182750
ASB-14
description
A zwitterionic amidosulfobetaine detergent useful for solubilizing proteins visualized by 2D-electrophoresis.
description
-
description
-
description
n-tetradecylphosphocholine, powder
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
>99% (TLC)
assay
>99% (TLC)
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
10-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
solubility
water: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
dry ice
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)