Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 656,00 zł |
Informacje o tej pozycji
656,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Quality Level
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow to orange
solubility
DMSO: 5 mg/mL, methanol: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1[o]c(cc1)\C=C\c2[o]c(cc2)C(=O)OC
InChI
1S/C12H9NO6/c1-17-12(14)10-6-4-8(18-10)2-3-9-5-7-11(19-9)13(15)16/h2-7H,1H3/b3-2+
InChI key
YDJPHSNZGRVPCK-NSCUHMNNSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
βARK1 (β-Adrenergic Receptor Kinase 1)
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 182200-5MG | 04055977205046 |