Kluczowe dokumenty
676505
Sigma-Aldrich
Inhibitor kinazy VEGFR2 VII, SKLB1002
The VEGFR2 Kinase Inhibitor VII, SKLB1002 controls the biological activity of VEGFR2 Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
6,7-dimetoksy-4-(5-metylo-1,3,4-tiadiazolo-2-ylotio)chinazolina, inhibitor kinazy receptora 2 czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego VII, SKLB1002, inhibitor kinazy tyrozynowej VEGFR XXXV
Wybierz wielkość
10 MG
876,00 zł
876,00 zł
Dostępny w magazynieSzczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
876,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H12N4O2S2
Masa cząsteczkowa:
320.39
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
876,00 zł
Dostępny w magazynieSzczegóły
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 2.5 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Przepuszczalna dla komórek chinazolina, która działa jako silny, ukierunkowany na miejsce wiązania ATP, selektywny inhibitor VEGFR2 (IC50 = 32 nM), wykazując jednocześnie znacznie zmniejszoną siłę działania przeciwko c-kit, Ret, FMS, PDGFRα i Aurora A (IC50 = odpowiednio 0,62, 2,5, 2,9, 3,1 i 3,9 µM) oraz niewielką lub żadną aktywność przeciwko 11 innym kinazom (IC50 > 10 µM). Skuteczny środek przeciw angiogenezie (odpowiednio 86%, 92% i 98% zahamowanie migracji, inwazji i tworzenia rurek HUVEC przy 10 µM; 80% zahamowanie wzrostu naczyń międzysegmentalnych zarodków danio pręgowanego przy 2,5 µM), który znacząco hamuje wzrost guza pochodzącego z SW620 i HepG2 u myszy (odpowiednio o 72% i 63% w ciągu 18 dni; 100 mg/kg/dzień; i.p.) in vivo.
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Zhang, S., et al. 2011. Clin. Cancer Res.17, 4439.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3