Przejdź do
182015
Cyclo(Arg-Gly-Asp-D-Phe-Val)
Potent inhibitor of cell adhesion.
Synonim(y):
Peptyd RGDFV, cykliczny
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Przewidywany termin wysyłki13 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H38N8O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
574.63
MDL number:
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
1090,00 zł
Przewidywany termin wysyłki13 maja 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
1 N acetic acid: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Potent inhibitor of cell adhesion. Inhibits tumor cell adhesion to laminin and vitronectin substrates. In vivo investigations in rats showed it to be useful in the amelioration of ischemic acute renal failure in rats. Also inhibits tubular obstruction by preventing cell-cell adhesion. Inhibits the redistribution of c-Src into focal adhesions, thereby leading to impaired MAP Kinase activation.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: no
Primary Target
inhibits tumor cell adhesion to laminin and vitronectin substrates
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Other Notes
Shono, T., et al. 2001. Exp. Cell Res.268, 169.
Matsuno, H., et al. 1994. Circulation 90, 2203.
Noiri, E., et al. 1994. Kidney Int. 46, 1050.
Gurrath, M., et al. 1992. Eur. J. Biochem. 210, 911.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
347436492042189485
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥80% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
powder
form
lyophilized solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
1 N acetic acid: 5 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
5% acetic acid: 1 mg/mL, water: 1 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
182015-1MG04055977205039