Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 438,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Quality Level
assay
≥99%
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
solubility
alkaline solution: soluble (0.01 M NaOH)
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Biochem/physiol Actions
Nitroxyl anion (NO-) donor
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Hrinczenko, B.W., et al. 2000. Br. J. Haematol.110, 412.
Nelli, S., et al. 2000. Br. J. Pharmacol.131, 356.
Ma, X.L., et al. 1999. Proc. Natl. Acad. Sci. USA96, 14617.
Keefer, L.K., et al. 1996. Methods Enzymol.268, 281.
Fukuto, J.M., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.196, 707.
Maragos, C.M., et al. 1991. J. Med. Chem.34, 3242.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form crystalline solid | form crystalline solid | form solid | form solid |
| assay ≥99% | assay >99% (titration) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (NMR) |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 10-30°C | storage temp. 10-30°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility alkaline solution: soluble (0.01 M NaOH) | solubility water: soluble | solubility DMSO: 3 mg/mL, aqueous base: soluble | solubility water: 10 mg/mL |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 176695-10MG | 04055977222951 |