Przejdź do zawartości
126855
Alendronian, sól sodowa
≥98% (NMR), farnesyl disphosphate synthase inhibitor, solid
Synonim(y):
Alendronian, sód, trójwodzian, 4-amino-1-hydroksybutyloidyno-1,1-bisfosfonian
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H12NNaO7P2 · 3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
325.12
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (NMR)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Alendronian, sól sodowa, An amino-bisphosphonate that acts as a potent inhibitor of bone resorption and cartilage destruction.
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 229
assay
≥98% (NMR)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
water: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[P](=O)([O-])(O)[C@@]([P](=O)(O)O)(O)CCCN.O.O.O
InChI
1S/C4H13NO7P2.Na.3H2O/c5-3-1-2-4(6,13(7,8)9)14(10,11)12;;;;/h6H,1-3,5H2,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI key
DCSBSVSZJRSITC-UHFFFAOYSA-M
General description
Aminobisfosfonian, który działa jako silny inhibitor resorpcji kości i niszczenia chrząstki. Powoduje zaburzenia cytoszkieletu aktynowego osteoklastów. Wykazano, że indukuje apoptozę osteoklastów i makrofagów. Hamuje syntazę dysfosforanu farnezylu (IC50 = 460 nM z oczyszczonym enzymem i 1,7 µM z ekstraktami komórkowymi). Wykazano również, że hamuje migrację, adhezję i inwazję komórek (IC50 = 1 pM w testach inwazji komórek raka prostaty). Skutecznie chelatuje jony metali i działa jako inhibitor metaloproteazy macierzy (MMP) (IC50 = 40-70 µM).
Biochem/physiol Actions
Przepuszczalność komórek: nie
Docelowe IC50: 460 nM przeciwko syntazie difosforanu farnezylu; ~ 40 - 70 µM jako inhibitor MMP o szerokim spektrum działania; ~ 1 pM przeciwko inwazji komórek raka prostaty in vitro
Główny cel
Syntaza difosforanu farnezylu
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Lehenkari, P.P., et al. 2002. Mol. Pharmacol.62, 1255.
Virtanen, S.S., et al. 2002. Cancer Res.62, 2708.
Bergstrom, J.D., et al. 2000. Arch. Biochem. Biophys.373, 231.
Smith, R., et al. 1971. Lancet1, 945.
Fleisch, H., et al. 1969. Nature223, 211.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Szkodliwy (C)
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)