Przejdź do
1.73501
Rura absorpcyjna do wykrywania arsenu
joint: ST/NS 29
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 unit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
356,00 zł
267,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
SE.11
UNSPSC Code:
41116116
267,00 zł
Cena katalogowa356,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
joint
joint: ST/NS29
technique(s)
photometry: suitable
compatibility
for use with Spectroquant®
storage temp.
2-30°C
General description
Ta probówka absorpcyjna jest wymaganym akcesorium podczas wykonywania testu Spectroquant® Arsenic (1.01747). Probówka jest napełniana jednym z odczynników zestawu i podłączana do kolby Erlenmeyera podczas procedury. Następnie zawartość arsenu w próbce można oznaczyć z roztworu w probówce absorbancji za pomocą spektrofotometru Spectroquant®. Ze szlifowanym złączem NS 29 Spectroquant®.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.159551.061071.01747
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
-
technique(s)
photometry: suitable
compatibility
for use with Spectroquant®
compatibility
for use with Spectroquant®
compatibility
-
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
joint
joint: ST/NS29
joint
-
joint
-
joint
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
no temp limit
storage temp.
15-25°C
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
-
-
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
173501000104022536866239