Przejdź do
1.72572
Magnesium sulfate heptahydrate
extra pure, for tablewater, FCC
Synonim(y):
bitter salt, epsom salt, sulfuric acid magnesium salt heptahydrate, Epsom salts
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
386,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
MgSO4 · 7H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.47
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-298-2
MDL number:
386,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
reg. compliance
FCC
Quality Segment
vapor density
<0.01 (vs air)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
form
solid
pH
5.0-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
solubility
710 g/L
density
1.68 g/cm3 at 20 °C
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChI key
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
General description
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Application
Magnesium sulfate heptahydrate with a low bromide level can be used to remineralize desalinated sea water to produce table water.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
940518230391PHR2604
form
solid
form
powder or crystals
form
crystals
form
-
application(s)
pharma/biopharma processes
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical small molecule
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
reg. compliance
FCC
reg. compliance
-
reg. compliance
-
reg. compliance
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
710 g/L
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesium sulfate heptahydrate
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
172572902604027269016203
172572902504022536919249