Merck
230391
Sigma-Aldrich
Magnesium sulfate heptahydrate
Magnesium sulfate heptahydrate
ACS reagent, ≥98%
Synonim(y):
Epsom salts
Wybierz wielkość
25 G
333,00 zł
500 G
548,00 zł
1 KG
726,00 zł
2.5 KG
1890,00 zł
5 KG
2940,00 zł
333,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
333,00 zł
500 G
548,00 zł
1 KG
726,00 zł
2.5 KG
1890,00 zł
5 KG
2940,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
MgSO4 · 7H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.47
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
eCl@ss:
38030409
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
333,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
gęstość pary
<0.01 (vs air)
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥98%
98.0-102.0% (ACS specification)
Formularz
crystals
zanieczyszczenia
≤0.005% insolubles
pH
5.0-8.2 (25 °C, 5%)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤5 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.002%
ślady kationów
Ca: ≤0.02%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.005%
Mn: ≤5 ppm
NH4+: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
Sr: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
Klucz InChI
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Magnesium sulfate heptahydrate is a hydrated salt of magnesium. It is commonly used as a catalyst in organic synthesis.
Zastosowanie
Magnesium sulfate heptahydrate can be used as a Lewis acid catalyst to synthesize:      
  • Phenazine and quinoxaline derivatives via a condensation reaction between o-phenylenediamines and 1,2-dicarbonyl compounds.
  • Imidazole derivatives via one-pot multicomponent condensation reaction of aromatic aldehydes, benzil, aliphatic, and aromatic primary amines.
NaBH4 supported on MgSO4 7H2O can be used as an efficient catalyst for the reduction of α, β-unsaturated carbonyl compounds to corresponding alcohols.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Experimental investigation of the stability and evaporation of sulfate and chloride brines on Mars.
Altheide T, et al.
Earth and Planetary Science Letters, 282(1), 69-78 (2009)
Primer Extension Analysis of HBV DNA with Strand-Specific Primers.
Jung J and Kim K.
Bio-protocol, 5(15) (2015)
ESR studies of (Cu(H2O)6)2+ in magnesium sulfate heptahydrate.
Radhakrishna S and Bhaskar Rao T.
Journal of Magnetic Resonance, 32(1), 71-81 (1978)
Benjamin S Waldman et al.
Cell, 180(2), 359-372 (2020-01-21)
Toxoplasma gondii chronically infects a quarter of the world's population, and its recrudescence can cause life-threatening disease in immunocompromised individuals and recurrent ocular lesions in the immunocompetent. Acute-stage tachyzoites differentiate into chronic-stage bradyzoites, which form intracellular cysts resistant to immune
Aimee K Murray et al.
Environmental health perspectives, 128(10), 107007-107007 (2020-10-22)
Antimicrobial resistance (AMR) is one of the most significant health threats to society. A growing body of research demonstrates selection for AMR likely occurs at environmental concentrations of antibiotics. However, no standardized experimental approaches for determining selective concentrations of antimicrobials
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review