Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
24 assays | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3530,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41105331
3530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
General description
Zestawy Magna Nuclear RIP są specjalnie zaprojektowane, aby umożliwić odkrywanie i analizę różnych RNA związanych z chromatyną, takich jak długie niekodujące RNA, wzmacniające RNA i miRNA. Te RNA związane z chromatyną często regulują ekspresję genów i mogą być analizowane za pomocą aplikacji, w tym ilościowej reakcji łańcuchowej polimerazy z odwrotną transkrypcją (RT-PCR), analizy mikromacierzy (RIP-chip) i sekwencjonowania nowej generacji (RIP-Seq).
Nuclear RIP można przeprowadzić przy użyciu chromatyny, która ma interakcje ustabilizowane przez obróbkę formaldehydem (usieciowana) lub chromatyny, która nie została poddana działaniu odczynnika sieciującego (natywna). Podczas gdy oba te podejścia są podobne, ponieważ mają na celu odzyskanie RNA związanego z chromatyną, stosowane odczynniki i szczegóły protokołu oraz typy typowo wykrywanych interakcji są różne. Oczekuje się, że natywny RIP odzyska wysokie powinowactwo, bardziej bezpośrednie interakcje między motywami wiążącymi RNA kodowanymi przez białka a kandydującymi RNA. W przeciwieństwie do tego, jądrowy RIP z usieciowaną chromatyną może wychwytywać kompleksy o wyższej masie cząsteczkowej w konfiguracjach in vivo z prawdopodobnie niższym powinowactwem. W przypadku słabiej poznanych białek i kompleksów białkowych często stosuje się oba podejścia.
Nuclear RIP można przeprowadzić przy użyciu chromatyny, która ma interakcje ustabilizowane przez obróbkę formaldehydem (usieciowana) lub chromatyny, która nie została poddana działaniu odczynnika sieciującego (natywna). Podczas gdy oba te podejścia są podobne, ponieważ mają na celu odzyskanie RNA związanego z chromatyną, stosowane odczynniki i szczegóły protokołu oraz typy typowo wykrywanych interakcji są różne. Oczekuje się, że natywny RIP odzyska wysokie powinowactwo, bardziej bezpośrednie interakcje między motywami wiążącymi RNA kodowanymi przez białka a kandydującymi RNA. W przeciwieństwie do tego, jądrowy RIP z usieciowaną chromatyną może wychwytywać kompleksy o wyższej masie cząsteczkowej w konfiguracjach in vivo z prawdopodobnie niższym powinowactwem. W przypadku słabiej poznanych białek i kompleksów białkowych często stosuje się oba podejścia.
Application
Magna Nuclear RIP (Native) RNA-Binding Protein Immunoprecipitation Kit jest przeznaczony do analizy RNA związanego z chromatyną, takiego jak lncRNA, enhancer RNA i miRNA.
Packaging
Pojemność zestawu: 24 testy immunoprecypitacji białek wiążących RNA przy użyciu natywnego (nieusieciowanego) lizatu jądrowego.
Other Notes
Nuclei Isolation Buffer ;RIP Lysis Buffer;Protein A/G Magnetic Beads;RIP Lysis Buffer;0.5M EDTA;DNase I (RNase Free) 2 U/μL;DNase I Reaction Buffer ;Protease Inhibitor Cocktail III, Animal Free;RNAse Inhibitor
Legal Information
NuCLEAR is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
target_organs
Respiratory Tract
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation