17-10520
Magna 4699 RIP (usieciowany) zestaw do immunoprecypitacji jądrowego białka wiążącego RNA
Wybierz wielkość
3400,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
3400,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Opis ogólny
Nuclear RIP can be performed using chromatin that has interactions stabilized by formaldehyde treatment (cross-linked) or chromatin that has not been treated with a cross linking reagent (native). While both of these approaches are similar in that they are designed to recover chromatin associated RNA, the reagents used and the details of the protocol and types of interactions typically detected are different. Cross-linked can capture higher molecular weight complexes in in vivo configurations with possibly lower affinities. In contrast native RIP is expected to recover high affinity, more direct interactions between proteins encoded RNA binding motifs and candidate RNAs. For less well understood proteins and protein complexes often both approaches are used.
Zastosowanie
Opakowanie
Komponenty
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2