Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 assays | Przewidywany termin wysyłki29 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2370,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
culture supernatant
clone
monoclonal
species reactivity
vertebrates
manufacturer/tradename
ChIPAb+, Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, cell based assay: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
General description
Zestaw ChIPAb+ Dimethyl-Histone H3 (Lys27) zawiera przeciwciało Dimethyl-Histone H3 (Lys27), supernatant królika z kontrolą ujemną oraz startery qPCR, które amplifikują region 110 bp ludzkiego promotora β-globiny. Dimetylo-Histon H3 (Lys27) i kontrole ujemne są dostarczane w skalowalnym rozmiarze reakcji "per ChIP" i mogą być wykorzystane do funkcjonalnej walidacji wytrącania chromatyny związanej z Dimetylo-Histonem H3 (Lys27).
Immunogen
Application
Reprezentatywne dane partii.
Sonikowaną chromatynę przygotowaną z komórek HeLa (1 X 10E6 równoważników komórek na IP) poddano immunoprecypitacji chromatyny przy użyciu 2 µL supernatantu kontroli negatywnej lub 2 µL anty-dimetylo-histonu H3 (Lys27) i zestawu Magna ChIP® A (nr kat. 17-610).
Pomyślna immunoprecypitacja fragmentów DNA związanych z dimetylo-histonem H3 (Lys27) została zweryfikowana za pomocą qPCR przy użyciu starterów ChIP, ludzkiej β-globiny jako locus pozytywnego i starterów promotora GAPDH jako locus negatywnego (patrz rysunki). Dane przedstawiono jako procentowy wkład każdej próbki IP w stosunku do chromatyny wejściowej dla każdego amplikonu i próbki ChIP, jak wskazano.
Szczegółowe informacje dotyczące eksperymentu można znaleźć w protokole EZ-Magna ChIP A (nr kat. 17-408) lub EZ-ChIP (nr kat. 17-371).
Analiza Western Blot:
Reprezentatywne dane partii.
Rozcieńczenie 1:1000-1:5000 poprzedniej partii wykryło dimetylo-histonę H3 w białkach ekstrahowanych kwasem z komórek HeLa, ale nie wykryło niemetylowanej rekombinowanej histony H3 (nr kat. 14-494).
Rekombinowany histon H3 (pas 1) i osad kwasu z komórek HeLa (pas 2) zostały rozdzielone przez elektroforezę, przeniesione na nitrocelulozę i sondowane anty-dimetylo-histonem H3 (Lys27) (rozcieńczenie 1:1000).
Białka uwidoczniono przy użyciu koziego przeciwciała drugorzędowego przeciw królikowi sprzężonego z HRP i systemu detekcji chemiluminescencji.
Strzałka wskazuje dimetylo-histon H3 (~17 kDa) (patrz rysunki).
Test inhibicji peptydowej (PIA):
Reprezentatywne dane partii.
0,5-2 μM peptydów histonu H3 zawierających dimetylo-Lys27 zniosło wykrywanie histonu H3 przez anty-dimetylo-histon H3 (Lys27) (rozcieńczenie 1:1000) w immunoblotach białek ekstrahowanych kwasem z komórek HeLa.
Białka ekstrahowane kwasem z komórek HeLa rozdzielono za pomocą elektroforezy, przeniesiono na nitrocelulozę i sondowano anty-dimetylo-histonem H3 (Lys27) (pas 1) lub anty-dimetylo-histonem H3 (Lys27) wstępnie zaabsorbowanym 0,5 mM peptydów histonu H3 zawierających następujące modyfikacje:
Lane 2: dimetylo-lizyna 23
Pas 3: dimetylo-lizyna 27
Pas 4: dimetylo-lizyna 9
Zastosowano rozcieńczenie 1:1000 pierwotnego przeciwciała.
Białka uwidoczniono przy użyciu koziego przeciwciała drugorzędowego przeciw królikowi sprzężonego z HRP i systemu detekcji chemiluminescencji.
Strzałka wskazuje dimetylo-histon H3 (~17 kDa) (patrz rysunki).
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Biochem/physiol Actions
Packaging
Physical form
Supernatant kontroli negatywnej. Jedna fiolka zawierająca 100 µl supernatantu hodowli króliczej w 0,05% azydku sodu. Przechowywać w temperaturze -20°C.
Primery ChIP, ludzka β-globina. Jedna fiolka zawierająca 75 μL po 5 μM każdego primera specyficznego dla ludzkiego promotora β-globiny. Przechowywać w temperaturze -20°C.
FOR: AGG ACA GGT ACG GCT GTC ATC
REV: TTT ATG CCC AGC CCT GGC TC
Preparation Note
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Zawiera supernatant królika kontroli ujemnej i startery specyficzne dla ludzkiego promotora β-globiny.
Sonicated chromatin prepared from HeLa cells (1 X 10E6 cell equivalents per IP) were subjected to chromatin immunoprecipitation using either 2 µL of Negative Control Supernatant or 2 µL of Anti-dimethyl-Histone H3 (Lys27) and the Magna ChIP® A Kit (Cat. # 17-610).
Successful immunoprecipitation of dimethyl-Histone H3 (Lys27)-associated DNA fragments was verified by qPCR using ChIP Primers, human β-globin (Please see figures).
Please refer to the EZ-Magna ChIP A (Cat. # 17-408) or EZ-ChIP (Cat. # 17-371) protocol for experimental details.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form culture supernatant | antibody form serum | antibody form serum | antibody form purified immunoglobulin |
| clone monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone CMA309, monoclonal |
| species reactivity vertebrates | species reactivity human, mouse | species reactivity human, mouse | species reactivity vertebrates, human |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse |
| technique(s) ChIP: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, cell based assay: suitable, western blot: suitable | technique(s) ChIP: suitable, electrophoretic mobility shift assay: suitable, flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable | technique(s) ChIP: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable | technique(s) ChIP: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Powiązane treści
Genome-wide mapping of DNA-protein interactions and epigenetic marks using chromatin immunoprecipitation combined with next generation sequencing (ChIP-Seq) is indispensable for many gene regulation studies. The Magna ChIPSeq Kit simplifies this technique, enabling the performance of ChIP-Seq by virtually any laboratory.
Epigenetics describes heritable changes in gene expression caused by non-genetic mechanisms. Epigenetic regulation allows a cell to vary its response based on its biological and environmental contexts. Epigenetic changes can effect transcriptional and post-transcriptional regulation via mechanisms such as histone modification, chromatin and nucleosome remodeling, DNA methylation, and small and non-coding RNA-mediated regulation. These mechanisms, in cooperation with transcription factors and other nucleic acid-binding proteins, regulate gene expression. Epigenetic mechanisms of gene regulation impacts diverse areas of research—from agriculture to human health. Common epigenetic assays such as chromatin immunoprecipitation (ChIP) and RNA immunoprecipitation (RIP) rely on high quality antibodies that recognize specific epigenetic modifications for accurate results. EMD Millipore offers over 100 ChIPAb+™ and RIPAb+™ validated antibody kits that are quality tested on ChIP/RIP assays and are conveniently provided with control qPCR primers and negative control antibodies to ensure first time ChIP/RIP success.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 17-10108 | 04053252518959 |