Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
culture supernatant
clone
monoclonal
species reactivity
Saccharomyces cerevisiae, rat, human, chicken, mouse, yeast
manufacturer/tradename
ChIPAb+, Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, dot blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
General description
Zestaw ChIPAb+ Histone H3 (C-term) zawiera przeciwciało Histone H3 (C-term), supernatant kontroli negatywnej (królik) i startery qPCR, które amplifikują region 110 bp ludzkiej β-globiny. Histone H3 (C-term) i kontrole negatywne są dostarczane w skalowalnym rozmiarze reakcji "per ChIP" i mogą być wykorzystane do funkcjonalnej walidacji wytrącania chromatyny związanej z Histone H3.
Immunogen
Application
Sonikowaną chromatynę przygotowaną z komórek HeLa (1 X106 równoważników komórek na IP) poddano immunoprecypitacji chromatyny przy użyciu 4 µL supernatantu kontroli negatywnej lub 4 µL anty-histonu H3 (C-termin) i zestawu Magna ChIP® A (nr kat. 17-610).
Pomyślna immunoprecypitacja fragmentów DNA związanych z histonem H3 została zweryfikowana przez qPCR przy użyciu starterów ChIP, β-globiny oraz starterów promotora GAPDH. (Patrz rysunki). Dane przedstawiono jako procentowy wkład każdej próbki IP w stosunku do chromatyny wejściowej dla każdego amplikonu i próbki ChIP, jak wskazano.
Szczegółowe informacje dotyczące eksperymentu można znaleźć w protokole EZ-Magna ChIP A (nr kat. 17-408) lub EZ-ChIP (nr kat. 17-371).
Analiza Western Blot:
Reprezentatywne dane partii.
Ekstrakty kwasów z komórek HeLa poddanych działaniu kolcemidu rozdzielono za pomocą elektroforezy, przeniesiono na nitrocelulozę i wysondowano anty-Histone H3 (C-term) (rozcieńczenie 1:1000).
Białka wizualizowano przy użyciu koziego przeciwciała drugorzędowego przeciw królikowi sprzężonego z HRP i systemu detekcji chemiluminescencji. (Patrz rysunki).
Analiza Western Blot:
Reprezentatywne dane partii.
Białka ekstrahowane kwasem z komórek HeLa nietraktowanych (Lane 1), traktowanych kolcemidem (Lane 2). Ekstrakty jądrowe HeLa (Lane 3), komórki HeLa ekstrahowane kwasem traktowane maślanem sodu (Lane 4), nietraktowane (Lane 5) i niemodyfikowany rekombinowany histon H3 (Lane 6) zostały rozdzielone za pomocą elektroforezy, przeniesione na nitrocelulozę i sondowane poprzednią partią anty-Histone H3 (C-term) (rozcieńczenie 1:5000).
Białka wizualizowano przy użyciu koziego przeciwciała drugorzędowego przeciw królikowi sprzężonego z HRP i systemu detekcji chemiluminescencji. (Patrz rysunki).
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Biochem/physiol Actions
Packaging
Physical form
Supernatant kontroli negatywnej (królik). Jedna fiolka zawierająca 100 µL supernatantu hodowli w 0,05% azydku sodu. Przechowywać w temperaturze -20°C.
Primery ChIP, β-Globina.
Jedna fiolka zawierająca 75 μL po 5 μM każdego primera specyficznego dla ludzkiej β-globiny. Przechowywać w temperaturze -20°C.
FOR: AGG ACA GGT ACG GCT GTC ATC
REV: TTT ATG CCC AGC CCT GGC TC
Preparation Note
Analysis Note
Zawiera supernatant kontroli ujemnej (królik) i startery specyficzne dla ludzkiej β-globiny.
Sonicated chromatin prepared from HeLa cells (1 X 106 cell equivalents per IP) were subjected to chromatin immunoprecipitation using 4 µL of either Negative Control Supernatant or 4 µL of Anti-Histone H3 (C-term) and the Magna ChIP® A Kit (Cat. # 17-610). Successful immunoprecipitation of Histone H3 associated DNA fragments was verified by qPCR using ChIP Primers, β-Globin (Please see figures).
Please refer to the EZ-Magna ChIP A (Cat. # 17-408) or EZ-ChIP (Cat. # 17-371) protocol for experimental details.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form culture supernatant | antibody form - | antibody form - | antibody form - |
| species reactivity Saccharomyces cerevisiae, rat, human, chicken, mouse, yeast | species reactivity human | species reactivity vertebrates | species reactivity human, vertebrates |
| clone monoclonal | clone polyclonal | clone monoclonal | clone CMA301, monoclonal |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse | biological source mouse |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Powiązane treści
Signaling Product Guide: Antibodies, small molecule inhibitors, kits, assays and proteins for signaling research.
Epigenetics describes heritable changes in gene expression caused by non-genetic mechanisms. Epigenetic regulation allows a cell to vary its response based on its biological and environmental contexts. Epigenetic changes can effect transcriptional and post-transcriptional regulation via mechanisms such as histone modification, chromatin and nucleosome remodeling, DNA methylation, and small and non-coding RNA-mediated regulation. These mechanisms, in cooperation with transcription factors and other nucleic acid-binding proteins, regulate gene expression. Epigenetic mechanisms of gene regulation impacts diverse areas of research—from agriculture to human health. Common epigenetic assays such as chromatin immunoprecipitation (ChIP) and RNA immunoprecipitation (RIP) rely on high quality antibodies that recognize specific epigenetic modifications for accurate results. EMD Millipore offers over 100 ChIPAb+™ and RIPAb+™ validated antibody kits that are quality tested on ChIP/RIP assays and are conveniently provided with control qPCR primers and negative control antibodies to ensure first time ChIP/RIP success.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 17-10046 | 04053252679254 |