Merck
17-675
ChIPAb+ Histone H3 (Unmodified Lys4) - przeciwciało i zestaw primerów zweryfikowane pod kątem ChIP
clone CMA301, from mouse, purified by using protein G
Synonim(y):
Rodzina histonów H3, członek T, histon 3, H3, klaster histonów 3, H3
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.52
eCl@ss:
32160702
Clone:
CMA301, monoclonal
Species reactivity:
human, vertebrates
Application:
ChIP, WB
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
biological source
mouse
clone
CMA301, monoclonal
purified by
using protein G
species reactivity
human, vertebrates
manufacturer/tradename
ChIPAb+, Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
General description
Histon H3 o masie ~17 kDa
Wszystkie przeciwciała ChIPAb+ są indywidualnie walidowane pod kątem wytrącania chromatyny, w każdej partii, za każdym razem. Każdy zestaw przeciwciał ChIPAb+ zawiera startery kontrolne (testowane co partię za pomocą qPCR) w celu biologicznej walidacji wyników IP w kontekście specyficznym dla locus. Protokół qPCR i sekwencje starterów są dostarczane, umożliwiając badaczom walidację protokołów ChIP przy użyciu naszego przeciwciała w kontekście chromatyny. Każdy zestaw zawiera również ujemne przeciwciało kontrolne, aby zapewnić specyficzność reakcji ChIP.
Zestaw ChIPAb+ Histone H3 (Unmodified Lys4) zawiera przeciwciało Anti-Histone H3 (unmodified Lys4), przeciwciało kontroli negatywnej (oczyszczone mysie IgG) oraz startery qPCR, które amplifikują region 110 bp w promotorze ludzkiego genu β-globiny. Histon H3 (niezmodyfikowany Lys4) i przeciwciała kontroli ujemnej są dostarczane w skalowalnym rozmiarze reakcji "na ChIP" i mogą być stosowane do funkcjonalnej walidacji wytrącania chromatyny związanej z histonem H3 (niezmodyfikowanym Lys4).
Immunogen
Epitop: a.a. 1-12
Oczyszczone przeciwciało histone H3 (Unmodified Lys4) jest wytwarzane przeciwko syntetycznemu peptydowi odpowiadającemu aminokwasom 1-12 histonu H3.
Application
Immunoprecypitacja chromatyny:
Sonikowaną chromatynę przygotowaną z komórek HeLa (2 X106 równoważników komórek na IP) poddano immunoprecypitacji chromatyny przy użyciu 2 µg normalnej mysiej IgG lub przeciwciała przeciw histonowi H3 (niemodyfikowanemu Lys4) i zestawu Magna ChIP G Kit (nr kat. 17-611). Pomyślna immunoprecypitacja fragmentów DNA związanych z histonem H3 została zweryfikowana za pomocą qPCR przy użyciu Primerów ChIP β-globiny w porównaniu z Primerami kontrolnymi promotora GAPDH. Dane przedstawiono jako procentowy wkład każdej próbki IP w stosunku do chromatyny wejściowej, ze wskazanymi zestawami primerów (patrz rysunki).
Analiza Western Blot:
Wyekstrahowane kwasem białka z komórek HeLa (Lane 1) i rekombinowane histony (Lane 2-6) zostały rozdzielone metodą elektroforezy, przeniesione na membranę PVDF i wysondowane anty-Histone H3 (Unmodified Lys4) (0,1 μg/ml). Białka wizualizowano przy użyciu koziego przeciwciała anty-mysiego sprzężonego z HRP (nr kat. AP124P) i systemu detekcji chemiluminescencji (patrz rysunki).
Zestaw ChIPAb+ Histone H3 (Unmodified Lys4) -ChIP Validated Antibody & Primer Set zawiera przeciwciało i specyficzne kontrolne startery PCR.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Chromatin Biology
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje niezmodyfikowany histon H3 (Lys4) o masie cząsteczkowej 17 kDa. Specyficzność epitopowa przeciwciała określona za pomocą testu ELISA w pobliżu Lys4. Przeciwciało toleruje modyfikacje Lys9 i Ser10, ale nie Lys4 lub Thr31.
Sekwencja peptydowa jest identyczna w wielu gatunkach zwierząt i roślin, więc spodziewana jest szeroka reaktywność krzyżowa.
Packaging
25 testów na zestaw, ~2 μg na immunoprecypitację chromatyny
Physical form
Anty-Histone H3 (Unmodified Lys4) (mysie przeciwciało monoklonalne IgG2bκ, klon CMA301). Jedna fiolka zawierająca 50 μg przeciwciała oczyszczonego z białka G w 50 μL PBS zawierającego 0,05% azydku sodu. Przechowywać w temperaturze -20°C.
Normalne mysie IgG. Dwie fiolki zawierające 25 μg oczyszczonej mysiej IgG w 25 μL buforu do przechowywania zawierającego 0,1% azydku sodu. Przechowywać w temperaturze -20°C.
Primery ChIP β-Globiny. Jedna fiolka zawierająca 75 μL po 5 μM każdego primera specyficznego dla ludzkiego promotora β-globiny. Przechowywać w temperaturze -20°C.
FOR: AGG ACA GGT ACG GCT GTC ATC
REV: TTT ATG CCC AGC CCT GGC TC
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Rozcieńczać po rozmrożeniu, unikać cykli zamrażania-rozmrażania.
Analysis Note
Kontrola
Zawiera mysie przeciwciało IgG kontroli ujemnej i startery kontrolne specyficzne dla ludzkiego promotora β-globiny.
Chromatin Immunoprecipitation:
Sonicated chromatin prepared from HeLa cells (1 X 106 cell equivalents per IP) were subjected to chromatin immunoprecipitation using 2 µg of either a normal mouse IgG or Anti-Histone H3 (Unmodified Lys4) antibody and the Magna ChIP G Kit (Cat. #17-611). Successful immunoprecipitation of histone H3 (Unmodified Lys4) associated DNA fragments was verified by qPCR using β-Globin ChIP Primers (Please see figures).
Please refer to the EZ-Magna G ChIP (Cat. #17-409) or EZ-ChIP (Cat. #17-371) protocol for experimental details.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Epigenetics describes heritable changes in gene expression caused by non-genetic mechanisms. Epigenetic regulation allows a cell to vary its response based on its biological and environmental contexts. Epigenetic changes can effect transcriptional and post-transcriptional regulation via mechanisms such as histone modification, chromatin and nucleosome remodeling, DNA methylation, and small and non-coding RNA-mediated regulation. These mechanisms, in cooperation with transcription factors and other nucleic acid-binding proteins, regulate gene expression. Epigenetic mechanisms of gene regulation impacts diverse areas of research—from agriculture to human health. Common epigenetic assays such as chromatin immunoprecipitation (ChIP) and RNA immunoprecipitation (RIP) rely on high quality antibodies that recognize specific epigenetic modifications for accurate results. EMD Millipore offers over 100 ChIPAb+™ and RIPAb+™ validated antibody kits that are quality tested on ChIP/RIP assays and are conveniently provided with control qPCR primers and negative control antibodies to ensure first time ChIP/RIP success.
Technical Guide to Chromatin Immunoprecipitation: Critical Factors for Success
Signaling Product Guide: Antibodies, small molecule inhibitors, kits, assays and proteins for signaling research.
Wyświetl wszystkie powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
17-67504053252674808