Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1040,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1040,00 zł
grade
certified reference material
Quality Level
product line
Certipur®
concentration
1000 mg/L Eu in 2-3% HNO3
technique(s)
ICP: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
density
1.012 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony http://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność, datę wygaśnięcia i szczegółowe informacje o zanieczyszczeniach śladowych.
Application
Może służyć jako wzorzec kalibracyjny dla spektrometrii mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-MS) podczas analizy chemicznej luminescencyjnych próbek wodorków metali domieszkowanych Eu.
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| technique(s) ICP: suitable | technique(s) ICP: suitable | technique(s) ICP: suitable | technique(s) ICP: suitable |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| product line Certipur® | product line Certipur® | product line Certipur® | product line Certipur® |
| application(s) industrial qc | application(s) industrial qc | application(s) industrial qc | application(s) industrial qc |
| concentration 1000 mg/L Eu in 2-3% HNO3 | concentration 1000 mg/L Er in 2-3% HNO3 | concentration 10000 mg/L Cu in 2-3% HNO3 | concentration 1000 mg/L Re in water |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1703170100 | 04022536757469 |