Przejdź do
1.70242
Roztwór wzorcowy cyny
traceable to SRM from NIST SnCl4 in HCl 2 mol/l 1000 mg/l Sn Certipur®
Synonim(y):
Wzorzec kalibracji cyny dla ICP/AAS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
139,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
191,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
139,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
agency
suitable for EPA 200.7
product line
Certipur®
concentration
1000 mg/L Sn in 2 M HCl
technique(s)
AAS: suitable
density
1.034 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
General description
This certified reference material (CRM) is produced in accordance with ISO 17034 and characterized in accordance with ISO/IEC 17025. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from a National Metrology Institute (NMI), e.g. NIST.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Application
Tin standard solution may be used as a calibration standard in the determination of tin by hydride generation flow injection atomic absorption spectroscopy.
Analysis Note
1000 mg/L Sn in 2 mol/L HCl, prepared with high-puritySnCl4, HCl, and water
Other Notes
For a complete product listing of our Certipur® range of CRMs for ICP and AAS, technical information, and example certificates please visit our ICP & AAS standards website
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
NIST3162A1.250271.09017
technique(s)
AAS: suitable
technique(s)
-
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
TOC: suitable
grade
certified reference material
grade
-
grade
-
grade
-
format
single component solution
format
-
format
single component solution
format
-
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
agriculture
aquaculture
boiler and cooling water
drinking water
environmental
food testing
ground and surface water
mineral water
oil and petrochemicals
power plants
seawater
swimming pools
wastewater
application(s)
-
product line
Certipur®
product line
-
product line
-
product line
Certipur®
agency
suitable for EPA 200.7
agency
-
agency
traceable to NIST
agency
according to DIN 38409-H3, according to EN 1484-H3
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
wgk
WGK 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Wyświetl wszystkie powiązane treści
Time-based device used for the determination of tin by hydride generation flow injection atomic absorption techniques
Burguera M, et al.
Analytica Chimica Acta, 308, 339-348 (1995)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
170242010004022536760636
170242050004022536760643