Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 719,00 zł |
Informacje o tej pozycji
719,00 zł
Quality Segment
agency
according to DIN 38409-H3, according to EN 1484-H3
product line
Certipur®
concentration
1000 mg/L potassium hydrogen phthalate in water (stabilized)
technique(s)
TOC: suitable
storage temp.
15-25°C
General description
Całkowity węgiel organiczny (TOC) jest miarą całkowitej ilości węgla w związku organicznym. Jest to krytyczny parametr służący do oceny jakości wody pod kątem ewentualnego zanieczyszczenia organicznego.
Application
Features and Benefits
- Gotowe do użycia rozwiązanie
- Identyfikowalność z SI i standardami wyższego rzędu NIST
- Przypisana wartość oparta na oznaczeniu czystości za pomocą bilansu masy i wartości przygotowanej grawimetrycznie
- Jednorodność oceniana zgodnie z przewodnikiem ISO 35
- Dostępny w butelkach z polietylenu o wysokiej gęstości i pojemności 100 ml, aby zapewnić bezpieczną dostawę.
- Wraz z certyfikatem analizy (CoA) zawierającym informacje o dacie ważności dla skutecznego audytu
- Przygotowany przy użyciu wody dejonizowanej jako rozpuszczalnika
Analysis Note
Niepewność pomiaru: ± 10 mg/l
TOC: 990 - 1010 mg/l
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) TOC: suitable | technique(s) TOC: suitable | technique(s) TOC: suitable | technique(s) TOC: suitable |
| product line Certipur® | product line - | product line - | product line - |
| agency according to DIN 38409-H3, according to EN 1484-H3 | agency - | agency - | agency according to ISO/CEN EN1484 |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| concentration 1000 mg/L potassium hydrogen phthalate in water (stabilized) | concentration - | concentration - | concentration 100 mg/L±5 mg/L (Potassium Phthalate Monobasic) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór wzorcowy TOC
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1090170100 | 04022536557281 |