Przejdź do
1.70236
Standardowy roztwór krzemu
traceable to SRM from NIST SiO2 in NaOH 0.5 mol/l 1000 mg/l Si Certipur®
Synonim(y):
Krzemowy wzorzec kalibracyjny dla ICP/AAS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
148,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
207,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
148,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Level
agency
suitable for EPA 200.7
product line
Certipur®
concentration
1000 mg/L Si in 0.5 M NaOH
technique(s)
AAS: suitable
pH
13.5 (20 °C in H2O)
density
1.022 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
General description
This certified reference material (CRM) is produced in accordance with ISO 17034 and characterized in accordance with ISO/IEC 17025. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from a National Metrology Institute (NMI), e.g. NIST.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Application
Silicon standard solution can be used as a calibration standard for atomic absorption spectroscopy.
Analysis Note
1000 mg/L Si in 0.5 mol/L sodium hydroxide, prepared with high-purity SiO2, NaOH, and water
Other Notes
For a complete product listing of our Certipur® range of CRMs for ICP and AAS, technical information, and example certificates please visit our ICP & AAS standards website
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.19504162591.14282
technique(s)
AAS: suitable
technique(s)
AAS: suitable
technique(s)
AAS: suitable
technique(s)
AAS: suitable
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
TraceCERT®
product line
Certipur®
concentration
1000 mg/L Si in 0.5 M NaOH
concentration
1000 mg/L In in 0.5 M HNO3
concentration
1 g/L Si in NaOH (nominal concentration)
concentration
1000 mg/L Pd in 0.5 M HNO3
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Standardowy roztwór krzemu
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Wyświetl wszystkie powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
170236010004022536762784
170236050004022536762791