Przejdź do
1.14282
Roztwór wzorcowy palladu
traceable to SRM from NIST Pd(NO3)2 in HNO3 0.5 mol/l 1000 mg/l Pd Certipur®
Synonim(y):
Roztwór wzorcowy palladu dla ICP/AAS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
238,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
524,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
238,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
product line
Certipur®
concentration
1000 mg/L Pd in 0.5 M HNO3
technique(s)
AAS: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany zgodnie z normą ISO 17034 i charakteryzowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025. Ten CRM jest identyfikowalny w jednostkach SI kg i mierzony względem materiału pierwotnego z National Metrology Institute (NMI), np.
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony http://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę wygaśnięcia.
Application
Roztwór wzorcowy palladu może być stosowany jako wzorzec kalibracyjny do spektroskopii absorpcji atomowej.
Analysis Note
1000 mg/l Pd w 0,5 mol/l kwasu azotowego, przygotowany z wysokiej czystości Pd(NO3)2, HNO3 i wody
Other Notes
Aby uzyskać pełną listę produktów Certipur® z zakresu CRM dla ICP i AAS, informacje techniczne i przykładowe certyfikaty, odwiedź naszą stronę internetową standardy ICP i AAS.
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.195041.1980178437
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material, TraceCERT®
technique(s)
AAS: suitable
technique(s)
AAS: suitable
technique(s)
AAS: suitable
technique(s)
AAS: suitable
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
TraceCERT®
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c