Przejdź do
164603
Kwas 3-nitropropionowy
≥97% (HPLC), Succinate dehydrogenase inactivator, powder
Synonim(y):
Kwas 3-nitropropionowy, 3-NP, 3-NPA, 3NPA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
343,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H5NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.08
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
343,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Kwas 3-nitropropionowy, A cell-permeable, irreversible inactivator (~3 mM) of succinate dehydrogenase that upon oxidation by Complex II forms a covalent adduct with Arg297 in the active site of the enzyme.
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
light yellow
solubility
ethanol: 100 mg/mL, DMSO: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])CCC(=O)O
InChI
1S/C3H5NO4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)
InChI key
WBLZUCOIBUDNBV-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek, nieodwracalny inaktywator (~3 mM) dehydrogenazy bursztynianowej, który po utlenieniu przez kompleks II tworzy kowalencyjny addukt z Arg297 w miejscu aktywnym enzymu. Zakłóca barierę krew-mózg i powoduje poważne upośledzenie energii (ATP). Replikuje również kilka patofizjologicznych objawów choroby Huntingtona, w tym spontaniczne ruchy pląsawicze i dystoniczne oraz zwyrodnienie prążkowia w modelach gryzoni. Wykazano, że przewlekłe podawanie 3-NP (38 mg/kg/dzień) powoduje aktywację kinazy c-Jun w prążkowiu.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Beal, M., et al. 1993, J. Neurosci.13, 4181.
Pang, Z., et al. 1997, J. Neuroscience17, 3064.
Huang, L., et al. 2006, J. Bio. Chem. 281, 5965.
Garcia, M., et al. 2002, J. Neurosci. 22, 2174.
Kim, G. W., et al. 2003, J. Neurosci.23, 8733.
Ze względu na charakter materiałów niebezpiecznych w tej przesyłce, do zamówienia mogą zostać doliczone dodatkowe opłaty za wysyłkę. Niektóre rozmiary mogą być zwolnione z dodatkowych opłat za wysyłkę materiałów niebezpiecznych. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych opłat, należy skontaktować się z lokalnym biurem sprzedaży.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Toksyczny (F)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
189490528201444284
form
powder
form
powder
form
solid
form
solid
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas 3-nitropropionowy
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
164603-50MG04055977207590