Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 706,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H10O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.17
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
230-300-9
NACRES:
NA.21
MDL number:
Form:
solid
706,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócagency
reag. Ph. Eur.
Quality Segment
form
solid
mp
70 °C (External MSDS)
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O(C(c1ccccc1)C(=O)O)C
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-8(9(10)11)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3,(H,10,11)
InChI key
DIWVBIXQCNRCFE-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Identity (IR-spectrum): conforms
Appearance: White to almost white crystals or crystalline powder.
Melting point: 68 - 72 °C
Appearance: White to almost white crystals or crystalline powder.
Melting point: 68 - 72 °C
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form solid | form crystalline | form powder | form powder |
| mp 70 °C (External MSDS) | mp 69-71 °C (lit.) | mp - | mp 96-98 °C (lit.) |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| agency reag. Ph. Eur. | agency - | agency - | agency - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1597120010 | 04022536915913 |