Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 353,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 678,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
353,00 zł
assay
≥99.0%
Quality Segment
form
crystalline
bp
165 °C ((lit.)), 165 °C/18 mmHg (lit.)
mp
69-71 °C (lit.), 69-71 °C
functional group
carboxylic acid, ether, phenyl
SMILES string
COC(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
[1S/C9H10O3/c1-12-8(9(10)11)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3,(H,10,11)], 1S/C9H10O3/c1-12-8(9(10)11)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3,(H,10,11)
InChI key
[DIWVBIXQCNRCFE-UHFFFAOYSA-N], DIWVBIXQCNRCFE-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- N
- -(Cyclohexylmethyl)-2-methoxy-2-phenylethylamine by reacting with cyclohexylmethylamine in the presence of EDCI/HOBt/Et3N.
- 4-(methoxyphenylmethyl)-2-methylpyridine by reacting with 2-methyl-4-pyridinecarbonitrile via decarboxylative arylation reaction in the presence of a photocatalyst.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description crystalline | description 99% |
| assay ≥99.0% | assay 99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form crystalline | form solid |
| mp 69-71 °C (lit.) | mp 69-71 °C (lit.) |
| bp 165 °C ((lit.)), 165 °C/18 mmHg (lit.) | bp 165 °C/18 mmHg (lit.) |
| functional group phenyl, ether, carboxylic acid | functional group phenyl, ether, carboxylic acid |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?