Digitalizacja analiz za pomocą TLC Explorer
Cyfrowa analiza TLC
Chromatografia cienkowarstwowa (TLC) jest szeroko stosowaną techniką analityczną w chemii, ale tradycyjna analiza płytek TLC może być skomplikowana. TLC Explorer zapewnia zdigitalizowane rozwiązanie zwiększające wydajność i dokładność analizy ilościowej w celu uzyskania bardziej spójnej i łatwej do udostępniania interpretacji danych.
KLUCZOWE CECHY I KORZYŚCI
Precyzyjne obrazowanie TLC: Obrazowanie cyfrowe o wysokiej rozdzielczości zapewnia szczegółową wizualizację TLC, HPTLC, and PLC w mniej niż 2 minuty, ograniczając subiektywność i niespójne interpretacje. Analizuj pojedyncze lub wielopłytkowe płytki jednocześnie dzięki automatycznemu rozpoznawaniu ścieżek.
Niezawodna analiza ilościowa: Konwertuje intensywność plamki na dane liczbowe za pomocą pomiaru densytometrycznego wideo w celu łatwiejszej kwantyfikacji TLC. Ułatwia to pomiar stężenia lub porównywanie wyników w różnych eksperymentach.
Usprawniona integracja przepływu pracy: Płynnie łączy się z komputerami, tabletami lub smartfonami w celu wydajnego udostępniania danych i dokumentacji.
Przyjazna dla użytkownika konstrukcja zapewniająca łatwą obsługę w typowych warunkach laboratoryjnych:
- Oświetlenie LED chromatogramu za pomocą 3 źródeł światła: światło białe, UV 366 nm i UV 254 nm, oświetlają płytki od góry w trybie światła bezpośredniego, aby umożliwić łatwą identyfikację substancji
- Łatwa konfiguracja plug-and-play z intuicyjnym oprogramowaniem do chromatografii
- Okno inspekcyjne pozwala na szybką kontrolę wizualną bez ryzyka ekspozycji na promieniowanie UV w celu zwiększenia bezpieczeństwa
- Kompaktowy i przenośny do pracy poza siecią
Powiązane zasoby
- Brochure: TLC Explorer Documentation System
Your Thin-Layer Chromatography (TLC) experience more convenient whether in analytical routine, method development, in-process control, or research.
- User Manual: TLC Explorer Documentation System
The TLC Explorer is designed to document and evaluate thin-layer chromatographic plates.
- Application Note: Reaction Monitoring of the Esterification Progress of Benzoic Acid using Thin-Layer Chromatography (TLC)
In this study, a qualitative reaction progress was analyzed.
- Application Note: Identification of Dexamethasone and its Derivatives by Thin-Layer Chromatography (TLC)
In this application note, we show different chromatography studies described in the European Pharmacopoeia (EP).
Kompatybilne z rękawicami czujniki dotykowe umożliwiają łatwą obsługę w typowych warunkach laboratoryjnych. Obsługa plug-and-play eliminuje potrzebę wsparcia technicznego. Aby zwiększyć jego wszechstronność, urządzenie może działać poza siecią, wykorzystując power bank (zamawiany osobno), dzięki czemu nadaje się do zdalnego użytku.
Urządzenie posiada zabezpieczenie chroniące przed promieniowaniem UV podczas użytkowania. Płytki (pojedyncze lub wielokrotne) są bezpiecznie umieszczane na szufladzie (Rysunek 1). Analiza rozpoczyna się dopiero po zamknięciu szuflady, zapewniając brak ekspozycji na promieniowanie UV. Dodatkowo, urządzenie wykorzystuje bardziej ekologiczne źródła światła LED zamiast konwencjonalnych lamp zawierających rtęć.
Figure 1.Figure 1. TLC plates are positioned on a removable Baseplate (P1). The frame (P2) can be removed for easier handling. An alignment pin underneath the plate area (P3) helps the user to orient and align the Baseplate correctly on the Drawer (P4).
Cyfrowy system dokumentacji zapewnia elastyczność i wygodę podczas całego procesu pomiaru TLC. Z systemem można łatwo połączyć się przez Wi-Fi lub skanując kod QR, dzięki czemu można go obsługiwać na wielu urządzeniach (Rysunek 2).
Figure 2.Seamless operation of the TLC Explorer on a phone, laptop, and a tablet.
Intuicyjne oprogramowanie pozwala na analizę płytek TLC bez konieczności czasochłonnego ręcznego przetwarzania i obsługi danych. Umożliwia ono szybki pomiar śladów w czasie krótszym niż 2 minuty, z automatycznym rozpoznawaniem śladów. Ponadto oprogramowanie ułatwia jednoczesne wykrywanie i pomiar wielu płytek, obejmując obszar 20 x 20 cm (Rysunek 3).
Figure 3.Multiple TLC plates for analysis in the TLC Explorer.
Oprogramowanie może wykonać automatyczny obrót obrazu w przypadku, gdy płytka jest nieprawidłowo wyrównana przed pomiarem w urządzeniu. W razie potrzeby można zastosować filtry redukcji szumów tła. Automatycznie wybiera również linię początkową i front rozpuszczalnika, choć możliwe jest także ręczne dodawanie i usuwanie ścieżek, rozpuszczalnika i linii początkowej. Adnotacje, takie jak szczegóły metodologii lub konwencje nazewnictwa, można łatwo dodać w celu zwiększenia przejrzystości. Co więcej, oprogramowanie ułatwia zarówno porównawcze, jak i ilościowe badania płytek TLC i HPTLC.
Ergonomiczna konstrukcja (Rysunek 6a) pozwala na szybkie sprawdzenie płytki przez okno inspekcyjne (Rysunek 5). Suwak migawki (Rysunek 4, F8) kontroluje otwarcie, aby zmniejszyć zakłócenia spowodowane przez światło rozproszone wpadające do urządzenia, gdy użytkownik patrzy przez okno inspekcyjne. Przesuwając suwak migawki całkowicie lub tylko częściowo w dół, można zobaczyć różne części płyty bazowej.
Figure 4.TLC Explorer, Documentation system. F1: Power Button; F2, F3, F4: Illumination Buttons and Indicators for manual use; F5, F6: Drawer and “Drawer open” Indicator; F7, F8: Inspection Window and Shuttler Slider for visual plate analysis.
Figure 5.Open inspection window for safe visual check. Image shows an illuminated plate under UV 254 nm excitation.
Urządzenie posiada trzy rodzaje źródeł wzbudzenia, które można łatwo włączyć poprzez lekkie dotknięcie przycisków dotykowych wskazujących długości fal (Rysunek 4, F2 - 4). Jednak tylko jedno z tych źródeł światła może być aktywne w danym momencie.
Figure 6.The front of the device has an angle of 12° (a) allowing a more ergonomic operation while sitting (b) and standing.