Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 pkg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2530,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2530,00 zł
Nazwa produktu
Chromolith® Guard Cartridge Holder, L × I.D. 5 MM X 2 MM Guard Cartridge Holder Bioinert
Quality Segment
product line
Chromolith®
parameter
400 bar pressure
technique(s)
HPLC: suitable
column I.D.
2 mm
General description
Learn more:
Brochure: Race through your Separations on Any System. Chromolith® Monolithic Silica HPLC Columns
All Supelco HPLC Columns, including monolithic Chromolith® columns, are fully compatible to all HPLC and UHPLC Instruments.
Supelco HPLC Products: The Best Choice for Any LC Instrument
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| product line Chromolith® | product line Chromolith® | product line Chromolith® | product line Chromolith® |
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable |
| column I.D. 2 mm | column I.D. 4.6 mm | column I.D. - | column I.D. - |
| parameter 400 bar pressure | parameter 400 bar pressure | parameter 400 bar pressure | parameter 400 bar pressure |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chromolith® Guard Cartridge Holder
Produkty
Kolumny Chromolith® HPLC i UHPLC są wykonane z monolitycznej krzemionki o bimodalnej strukturze porów przy użyciu technologii zol-żel.
Chromolith® HPLC and UHPLC columns are made from monolithic silica with a bimodal pore structure using sol-gel technology.
Monolithic silica HPLC columns enable high-throughput analysis at low back pressure without loss of separation efficiency or peak capacity.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1523550001 | 04061841842712 |