Dokumenty
1.52032
Supelco
Chromolith® Guard Cartridge Holder for HPLC Guard-Columns
L × I.D. 5 mm x 4.6 mm Guard Cartridge holder
Synonim(y):
Chromolith® 5-4.6 guard cartridge holder
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
product name
Chromolith® Guard Cartridge Holder, L × I.D. 5 mm x 4.6 mm guard cartridge holder
agency
suitable for ISO/CEN 6304.09
Poziom jakości
linia produktu
Chromolith®
Właściwości
endcapped: no
Parametry
400 bar pressure
400 bar pressure
metody
HPLC: suitable
HPLC: suitable
macierz
highly porous
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
The Chromolith® 5-4.6 guard cartridge holder is pressure stable up to 400 bar and made of Stainless Steel. The holder is suitable to connect any Chromolith® guard cartridge of 5 mm length and 4.6 mm I.D. to an analytical Chromolith® HPLC column.
Learn more:
Brochure: Race through your Separations on Any System. Chromolith® Monolithic Silica HPLC Columns
All Supelco® HPLC Columns, including monolithic Chromolith® columns, are fully compatible with all HPLC and UHPLC Instruments.
Supelco® HPLC Products: The Best Choice for Any LC Instrument
Informacje prawne
Chromolith is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Produkty
Kolumny Chromolith® HPLC i UHPLC są wykonane z monolitycznej krzemionki o bimodalnej strukturze porów przy użyciu technologii zol-żel.
Chromolith® HPLC and UHPLC columns are made from monolithic silica with a bimodal pore structure using sol-gel technology.
Monolithic silica HPLC columns enable high-throughput analysis at low back pressure without loss of separation efficiency or peak capacity.
Powiązane treści
PFAS, czyli "wieczne chemikalia", utrzymują się w środowisku i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Odkryj nasze narzędzia do monitorowania środowiska w celu kwantyfikacji PFAS, pomagające badaczom, organom regulacyjnym i laboratoriom w testowaniu PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.