Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2260,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2260,00 zł
Nazwa produktu
Chromolith® Guard Cartridge Holder, L × I.D. 10 mm x 10 mm SemiPrep guard cartridge holder
Quality Level
product line
Chromolith®
parameter
150 bar pressure, 400 bar pressure
technique(s)
HPLC: suitable
column L × I.D.
1 cm × 10 mm
matrix
highly porous
storage temp.
no temp limit
General description
Learn more:
Brochure: Race through your Separations on Any System. Chromolith® Monolithic Silica HPLC Columns
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable |
| product line Chromolith® | product line Chromolith® | product line Chromolith® | product line Chromolith® |
| matrix highly porous | matrix highly porous | matrix highly porous | matrix highly porous |
| storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| column L × I.D. 1 cm × 10 mm | column L × I.D. 1 cm × 4.6 mm | column L × I.D. - | column L × I.D. - |
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Produkty
Kolumny Chromolith® HPLC i UHPLC są wykonane z monolitycznej krzemionki o bimodalnej strukturze porów przy użyciu technologii zol-żel.
Chromolith® HPLC and UHPLC columns are made from monolithic silica with a bimodal pore structure using sol-gel technology.
Monolithic silica HPLC columns enable high-throughput analysis at low back pressure without loss of separation efficiency or peak capacity.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1520370001 | 04027269251895 |