Przejdź do
1.51015
Arkusze aluminiowe TLC, żel krzemionkowy 60 RP-18 F254s klasy MS
pkg of 20 sheets, sheet L × W 5 cm × 7.5 cm, aluminum support
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
20 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1410,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
1410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
material
aluminum support, silica gel 60 matrix
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 20 sheets
technique(s)
TLC-MS: suitable, thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
100 μm
plate L × W
5 cm × 7.5 cm
sheet L × W
5 cm × 7.5 cm
particle size
10-12 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
20 Aluminium sheets 5x7.5
Reference:
Gertrud Morlock, Wolfgang Schwack
Coupling of planar chromatography to mass spectrometry
TrAC Trends in Analytical Chemistry, Volume 29, Issue 10, 2010, Pages 1157-1171
Analysis Note
Specific surface area(according to BET; 5-Pt. measurement): 480 - 540 m²/g
Pore volume(N₂-isotherm): 0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (laser diffraction, size distribution):9.7 - 11.7 µm
Layerthickness: 80 - 120 µm
Deviation of layer thickness per plate: ≤ 30 µm
A) Cholesterin test
hRf-values
  • cholesterin: 35 - 43
B) Steroid test
  • methyltestosterone: 14 - 24
  • Reichstein S: 28 - 38- hydrocortisone: 40 - 50
Typical value determined on an activated sheet (120°C, 15 min)
Eluent A) aceton/ water (95/5 v/v)
Eluent B) aceton/ water (60/40 v/v)
C) Biggest single peak area (BPC) ≤ area of 20ng Resorcin: Conforms
  • Noise (TIC): Conforms
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.510221.511601.00933
technique(s)
TLC-MS: suitable, thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
TLC-MS: suitable, thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
HPTLC: suitable
technique(s)
TLC-MS: suitable, thin layer chromatography (TLC): suitable
material
aluminum support, silica gel 60 matrix
material
aluminum support, silica gel 60 matrix
material
aluminum support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
particle size
10-12 μm
particle size
10-12 μm
particle size
5-6 μm
particle size
10-12 μm
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
HPTLC plates provide superior separation, speed, and sensitivity, making them ideal for advanced qualitative and quantitative analysis.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
151015000104054839236440