Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 898,00 zł |
Informacje o tej pozycji
898,00 zł
Quality Level
material
glass support, silica gel 60 matrix
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 25 plates
technique(s)
TLC-MS: suitable, thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
200 μm
plate L × W
20 cm × 20 cm
particle size
10-12 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
Gertrud Morlock, Wolfgang Schwack
Sprzężenie chromatografii planarnej ze spektrometrią mas
TrAC Trends in Analytical Chemistry, tom 29, wydanie 10, 2010, strony 1157-1171
Analysis Note
Objętość porów (N₂-izoterma): 0,74 - 0,84 ml/g
d 50 (dyfrakcja laserowa, rozkład wielkości): 9,7 - 11,7 µm Grubość warstwy: 170 - 220 µm
Testy chromatograficzne:
A) test koloru
wartości hRf
- bleu vif organol, lipofil: 11 - 25
- Ceres Black G, lipofil: 34 - 48
- ceres Violet brn, lipofil: 52 - 67
Liczba rozdziału (test barwy, lipofil): ≥ 10,5
Typowa wartość określona na kondycjonowanej płytce
Eluent A) Toluen (45% wilgotności względnej)
B) Test przydatności ESI-MS
Kofeina (stosunek sygnału do szumu 5ng): ≥ 25
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material glass support, silica gel 60 matrix | material glass support, silica gel 60 matrix | material glass support, silica gel 60 matrix | material glass support, silica gel 60 matrix |
| technique(s) TLC-MS: suitable, thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) HPTLC-MS: suitable, thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) HPTLC-MS: suitable, thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable |
| pore size 60 Å medium pore diameter | pore size 60 Å medium pore diameter | pore size 60 Å medium pore diameter | pore size 60 Å medium pore diameter |
| feature binder Organic Polymer, fluorescent indicator | feature binder Organic Polymer, fluorescent indicator | feature binder Organic Polymer, fluorescent indicator | feature binder Organic Polymer, fluorescent indicator |
| layer thickness 200 μm | layer thickness 100 μm | layer thickness 100 μm | layer thickness 200 μm |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Produkty
HPTLC plates provide superior separation, speed, and sensitivity, making them ideal for advanced qualitative and quantitative analysis.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1009330001 | 04027269302337 |