Merck
1.50834
LiChrospher® 100 NH2 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Synonim(y):
TM=["LiChrospher"] Wkład aminokwasowy TM=["LICHROCART"] do HPLC
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
NH2, NH2 bonding phase
Pore size:
100 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
LiChrospher® 100 NH2 (5 µm) LiChroCART 250-4, suitable for HPLC
material
stainless steel column
Quality Segment
agency
suitable for USP L8
product line
LiChrospher®
feature
endcapped: no
extent of labeling
4.6% Carbon loading
parameter
250 bar pressure, 60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low)
column L × I.D.
25 cm × 4 mm
surface area
350 m2/g
matrix
fully porous particle
matrix active group
NH2, NH2 bonding phase
particle size
5 μm
pore size
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), normal phase, reversed phase
storage temp.
no temp limit
General description
HPLC cartridge
LiChrospher® NH2 posses polar and hydrophobic properties and can be used for normal phase, reversed phase and ion exchange chromatography. Typical applications are the separations of carbohydrates by reversed phase chromatography or the separsation of nucleotides by ion exhange chromatography. This sorbent is packed into a LiChroCART 250-4 HPLC cartridge. The connection to the HPLC system is being accomplished by use of the manu-CART NT cartrige holder (1.51486).
Application
  • Czujnik heterocykliczny oparty na α-Naftolbenzeinie do wykrywania jonów Cu(II)...: Niniejsze badanie przedstawia nowe zastosowanie 1-Naftolbenzeiny jako czujnika fluorescencyjnego do wykrywania jonów miedzi w różnych próbkach środowiskowych. Konstrukcja heterocykliczna zwiększa czułość i selektywność, dzięki czemu jest cenna dla monitorowania w czasie rzeczywistym i badań ekologicznych. Ta innowacja nie tylko rozwija dziedzinę czujników chemicznych, ale także przyczynia się do rozwoju chemii środowiska, zapewniając narzędzie do wykrywania potencjalnie toksycznych jonów metali (Saini et al., 2024).
Analysis Note
Pressure: ≤ 60 bar
Theoretical Plates (N/m) (2-Nitrotoluene): ≥ 45000
Symmetry (2-Nitrotoluene): 0.8 - 1.7
Capacity factor (2-Nitrotoluene): 0.8 - 1.8
Legal Information
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany