Nazwa produktu
SeQuant® ZIC-HILIC™ (3.5µm, 200Å) 150 x 0.3 mm, suitable for HPLC
material
stainless steel column
Quality Level
agency
suitable for USP L114
product line
SeQuant®
feature
endcapped: no
parameter
400 bar pressure, 70 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable (Capillary LC), mass spectrometry (MS): suitable (High)
column L × I.D.
15 cm × 0.3 mm
matrix
fully porous particle
matrix active group
ZIC-HILIC, ZIC-HILIC bonding phase
particle size
3.5 μm
pore size
200 Å pore size
operating pH
2-7.5
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
storage temp.
no temp limit
General description
Application
- Kliknięcie postsyntezy mikroporowatych organicznych kompozytów sieć@krzemionka: Niniejsze badanie przedstawia tworzenie nowych kompozytów do chromatografii w trybie mieszanym, prezentując innowacyjne podejście do technologii separacji chemicznej, które obejmuje chromatografię cieczową z oddziaływaniem hydrofilowym (HILIC) (Sun HF et al., 2023).
- Ocena metod określania objętości zatrzymanej: Badania te oceniają różne metody i markery w HILIC, krytyczne dla udoskonalenia metod analitycznych w złożonych matrycach próbek, takich jak farmaceutyki, zwiększając dokładność i powtarzalność analizy chemicznej (Redon L et al., 2023).
- Oznaczanie zawartości polifenoli w sokach jagodowych: Wykorzystując modulowaną ogniskowaniem kompleksową dwuwymiarową chromatografię cieczową, badanie to podkreśla zastosowanie HILIC w analizie żywności, wykazując jej skuteczność w wydobywaniu szczegółowych informacji żywieniowych (Arena K et al., 2023).
- Proste i czułe oznaczanie siarczynów w chińskich herbatach ziołowych: W artykule zastosowano ultra wysokosprawną chromatografię cieczową sprzężoną ze spektrometrią mas, wykazując rolę HILIC w zapewnianiu bezpieczeństwa konsumentów poprzez wykrywanie potencjalnie szkodliwych dodatków w produktach ziołowych (Yang L i in., 2022).
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| matrix active group ZIC-HILIC bonding phase | matrix active group ZIC-HILIC bonding phase | matrix active group ZIC-HILIC bonding phase | matrix active group ZIC-HILIC bonding phase |
| separation technique hydrophilic interaction (HILIC) | separation technique hydrophilic interaction (HILIC) | separation technique hydrophilic interaction (HILIC) | separation technique hydrophilic interaction (HILIC) |
| particle size 3.5 μm | particle size 3.5 μm | particle size 3.5 μm | particle size 3.5 μm |
| matrix fully porous particle | matrix fully porous particle | matrix fully porous particle | matrix fully porous particle |
| pore size 200 Å pore size | pore size 200 Å pore size | pore size 200 Å pore size | pore size 200 Å pore size |
| technique(s) HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High), LC/MS: suitable (Capillary LC) | technique(s) HPLC: suitable, LC/MS: suitable, UHPLC-MS: suitable, UHPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High) | technique(s) HPLC: suitable, LC/MS: suitable, UHPLC-MS: suitable, UHPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High) | technique(s) HPLC: suitable, LC/MS: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SeQuant® ZIC-HILIC™ (3.5µm, 200Å) 150 x 0.3 mm
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1504790001 | 04027269135027 |