Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 unit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6210,00 zł |
Informacje o tej pozycji
6210,00 zł
Nazwa produktu
SeQuant® ZIC-HILIC™ 3.5µm,200Å 150 x 2.1 mm, PEEK-lined stainless steel column, suitable for HPLC
material
PEEK-lined stainless steel column
Quality Level
agency
suitable for USP L114
product line
SeQuant®
feature
endcapped: no
parameter
550 bar pressure, 70 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, UHPLC-MS: suitable, UHPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High)
column L × I.D.
15 cm × 2.1 mm
matrix
fully porous particle
matrix active group
ZIC-HILIC, ZIC-HILIC bonding phase
particle size
3.5 μm
pore size
200 Å pore size
operating pH
2-7.5
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
storage temp.
no temp limit
General description
Application
- Kliknij postsyntezę mikroporowatych kompozytów krzemionkowo-sieciowych: Demonstruje zastosowanie kolumn SeQuant ZIC-HILI w chromatografii mieszanej, w szczególności w syntezie kompozytów, które ułatwiają zarówno chromatografię w fazie odwróconej, jak i chromatografię z oddziaływaniem hydrofilowym. Takie podejście ma kluczowe znaczenie dla zaawansowanej analizy związków farmaceutycznych i technologii separacji biomolekuł (Sun HF et al., 2023).
- Ocena metod oznaczania objętości zatrzymanej i markerów w chromatografii cieczowej z oddziaływaniem hydrofilowym: Koncentruje się na udoskonaleniu precyzji oznaczania objętości przy użyciu kolumn ZIC-HILIC, usprawnieniu opracowywania metod dla farmaceutyków i zapewnieniu podstawy dla zastosowań spektrometrii mas o wysokiej rozdzielczości (Redon L i in., 2023).
- Oznaczanie zawartości polifenoli w sokach jagodowych: Wykorzystuje technologię SeQuant ZIC-HILIC do kompleksowej dwuwymiarowej chromatografii cieczowej, niezbędnej do złożonej analizy próbek w ocenie bezpieczeństwa i jakości żywności (Arena K et al., 2023).
- Proste i czułe oznaczanie siarczynów w chińskich herbatach ziołowych: Podkreśla solidność SeQuant ZIC-HILIC w ultrawysokosprawnej chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas, zapewniając bezpieczeństwo i zgodność produktów ziołowych z rygorystycznymi normami zdrowotnymi (Yang L et al., 2022).
Analysis Note
Symmetry (Cytosine): 0.95 - 1.40
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| particle size 3.5 μm | particle size 3.5 μm | particle size 3.5 μm | particle size 3.5 μm |
| matrix active group ZIC-HILIC bonding phase | matrix active group ZIC-HILIC bonding phase | matrix active group ZIC-HILIC bonding phase | matrix active group ZIC-HILIC bonding phase |
| separation technique hydrophilic interaction (HILIC) | separation technique hydrophilic interaction (HILIC) | separation technique hydrophilic interaction (HILIC) | separation technique hydrophilic interaction (HILIC) |
| agency suitable for USP L114 | agency suitable for USP L114 | agency suitable for USP L114 | agency suitable for USP L114 |
| technique(s) HPLC: suitable, UHPLC-MS: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High), LC/MS: suitable, UHPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable, LC/MS: suitable, UHPLC-MS: suitable, UHPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High) | technique(s) HPLC: suitable, LC/MS: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High) | technique(s) HPLC: suitable, LC/MS: suitable, UHPLC-MS: suitable, UHPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High) |
| pore size 200 Å pore size | pore size 200 Å pore size | pore size 200 Å pore size | pore size 200 Å pore size |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SeQuant® ZIC-HILIC™ 3.5µm,200Å 150 x 2.1 mm
Produkty
This study is aimed at developing and validating an LC-ESI-ion trap-MS/MS method for identification and quantification of ethyl glucuronide (EtG) and ethyl sulfate (EtS) as ethanol biomarkers for urine analysis.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1504480001 | 04027269134303 |