Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 unit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5510,00 zł |
Informacje o tej pozycji
5510,00 zł
Nazwa produktu
SeQuant® ZIC-HILIC™ (5µm, 200Å) 150 x 0,075 mm, suitable for HPLC
material
stainless steel column
Quality Level
agency
suitable for USP L114
product line
SeQuant®
feature
endcapped: no
parameter
400 bar pressure, 70 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable (Capillary LC), mass spectrometry (MS): suitable (High)
column L × I.D.
15 cm × 0.075 mm
matrix
fully porous particle
matrix active group
ZIC-HILIC, ZIC-HILIC bonding phase
particle size
5 μm
pore size
200 Å pore size
operating pH
2-7.5
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
storage temp.
no temp limit
General description
Application
- 2-Homoectoine: Dodatkowy członek rodziny ektoin z fito- i bakterioplanktonu zaangażowany w osmoadaptację...: Niniejsze badanie dotyczy odkrycia 2-homoektoiny, nowego członka rodziny ektoin, i jej roli w osmoadaptacji fito- i bakterioplanktonu, podkreślając jej potencjał w zastosowaniach biotechnologicznych (Azizah i Pohnert, 2024).
- Skuteczna strategia z synergistycznym efektem oddziaływań hydrofilowych i elektrostatycznych do jednoczesnego wzbogacania N- i O-glikopeptydów...: Badania przedstawiają nowatorską metodę wzbogacania glikopeptydów przy użyciu synergistycznych oddziaływań hydrofilowych i elektrostatycznych, pokazując skuteczność kolumn ZIC-HILIC w proteomice (Hu et al., 2024).
- Ulepszona metoda analizy ZIC-HILIC-HCD-Orbitrap do mapowania glikopeptydu za pomocą spektrometrii mas...: W artykule opisano ulepszenia w mapowaniu glikopeptydów przy użyciu metody ZIC-HILIC-HCD-Orbitrap, podkreślając jej użyteczność w szczegółowych analizach proteomicznych (Li et al., 2023).
- Izomeryczna separacja natywnych N-glikanów przy użyciu kolumny do chromatografii cieczowej o oddziaływaniu nano-zwitterionowo-hydrofilowym..: Badanie podkreśla separację izomerycznych N-glikanów przy użyciu kolumn nano-ZIC-HILIC, demonstrując postęp w technikach profilowania glikomicznego (Daramola et al., 2023).
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| separation technique hydrophilic interaction (HILIC) | separation technique hydrophilic interaction (HILIC) | separation technique hydrophilic interaction (HILIC) | separation technique hydrophilic interaction (HILIC) |
| particle size 5 μm | particle size 5 μm | particle size 5 μm | particle size 5 μm |
| matrix active group ZIC-HILIC bonding phase | matrix active group ZIC-HILIC bonding phase | matrix active group ZIC-HILIC bonding phase | matrix active group ZIC-HILIC bonding phase |
| matrix fully porous particle | matrix fully porous particle | matrix fully porous particle | matrix fully porous particle |
| pore size 200 Å pore size | pore size 200 Å pore size | pore size 200 Å pore size | pore size 200 Å pore size |
| technique(s) HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High), LC/MS: suitable (Capillary LC) | technique(s) HPLC: suitable (Semi Prep HPLC), LC/MS: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High) | technique(s) HPLC: suitable, LC/MS: suitable, UHPLC-MS: suitable, UHPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High) | technique(s) HPLC: suitable, LC/MS: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SeQuant® ZIC-HILIC™ (5µm, 200Å) 150 x 0,075 mm
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1504650001 | 04027269134990 |