1.50454
SeQuant™ ZIC®-HILIC 200Å (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 150 mm x 2.1 mm HPLC Column, PEEK-lined stainless steel
Synonim(y):
Zwitterionic Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography HPLC Column
Wybierz wielkość
4900,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
4900,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
SeQuant™ ZIC-HILIC™ 5µm,200Å 150 x 2.1 mm, PEEK-lined stainless steel column, suitable for HPLC
Materiały
PEEK-lined stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L114
linia produktu
SeQuant™
Właściwości
endcapped: no
Parametry
550 bar pressure
70 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
kolumna dł. × śr. wewn.
15 cm × 2.1 mm
Matryca
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
ZIC-HILIC bonding phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
200 Å pore size
pH robocze
2-7.5
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
temp. przechowywania
no temp limit
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Komentarz do analizy
Symmetry (Cytosine): 0.95 - 1.40