Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 μg | Przewidywany termin wysyłki21 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2550,00 zł | |
| 250 μg | Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 16 070,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2550,00 zł
Przewidywany termin wysyłki21 maja 2026Szczegóły
biological source
human
Quality Level
mol wt
Mw 69 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
General description
Application
Signaling
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable | technique(s) flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable |
| biological source human | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| mol wt Mw 69 kDa | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
| NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. |
| manufacturer/tradename Upstate® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 14-939M | 04053252960871 |
| 14-939 | 04053252960864 |