Przejdź do zawartości
05-1133
Przeciwciało anty-erbB4, klon HFR1/2G4
clone HFR1/2G4, from mouse
Synonim(y):
Anty-ALS19, Anty-p180erbB4
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
HFR1/2G4, monoclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
2
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
HFR1/2G4, monoclonal
species reactivity
rat, human
species reactivity (predicted by homology)
mouse
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1, kappa
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ERBB4(2066)
General description
v-ErbB został zidentyfikowany jako wirusowy odpowiednik receptora EGF, a jego krewni przyjęli tę nomenklaturę (lub nomenklaturę HER dla ludzkich białek). Białka te są aktywowane przez Heregulinę, Neuregulinę i Amfiregulinę. ErbB-2/HER-2, znany również jako neu, jest amplifikowany w dużej liczbie wysoce agresywnych raków piersi, ale wszyscy członkowie rodziny są zdolni do heterodimeryzacji i wspólnie aktywują szlaki sygnałowe. ErbB-3 ma naturalną "substytucję" w kodonie, który jest niezmienną resztą Lys w miejscu wiązania ATP wszystkich kinaz białkowych. Jest zatem nieaktywny jako kinaza i może ulec fosforylacji tylko poprzez heterodimeryzację z innym członkiem rodziny erbB. Wszyscy członkowie tej rodziny, gdy są fosforylowani przez Tyr, mogą zarodkować tworzenie kompleksów sygnalizacyjnych poprzez białka adaptorowe.
~147 kDa
Immunogen
Epitop: Cytoplazmatyczna domena białka, reszty 1250-1264.
Sekwencja syntetycznego peptydu RSTLQHPDYLQEYST z cytoplazmatycznej domeny białka, reszty 1250-1264.
Application
Immunoprecypitacja: Poprzednia partia tego przeciwciała została użyta w IP.
Immunohistochemia: Skuteczne dla utrwalonych w formalinie skrawków zatopionych w parafinie.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Immunohistochemia (parafina): Reprezentatywne testy z poprzedniej partii.
Optymalne barwienie przeciwciała monoklonalnego erbB-4/HER-4: DCIS i rak trzustki
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Apoptoza i rak
Podkategoria badawcza
Czynniki wzrostu i receptory
Wykrywaj erbB4 za pomocą tego przeciwciała anty-erbB4, klon HFR1/2G4 zatwierdzony do stosowania w WB, IP, IH(P).
Biochem/physiol Actions
Reaktywny z ludzką domeną cytoplazmatyczną białka c-erB-4/Her 4 (reszty 1250-1264), członka rodziny receptorów EGF (typ 1) zaangażowanych w regulację wzrostu komórek. Ekspresja lub funkcja może być zmieniona w ludzkich nowotworach.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgM w 0,02 M PB z 0,25 M NaCl, pH 7,6, 0,01% azydku sodu.
Oczyszczony
Preparation Note
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 1 roku od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek A431
Routinely evaluated by Western Blot on A431 lysates.
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected C-ERB-4 on 10 μg of A431 lysates.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 04-348
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Co się dzieje?
WGK 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)