Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 μg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2000,00 zł | |
| 250 μg | Przewidywany termin wysyłki01 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 15 880,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
mol wt
Mw 61 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
Gene Information
human ... JAK1(3716)
General description
Application
Signaling
Biochem/physiol Actions
Packaging
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| recombinant expressed in baculovirus infected Sf21 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf21 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf21 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf21 cells |
| technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| mol wt Mw 61 kDa | mol wt Mw 39.9 kDa | mol wt Mw 46 kDa | mol wt Mw 38.9 kDa |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| Gene Information human ... JAK1(3716) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9002-93-1
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 14-918 | 04053252825439 |
| 14-918M | 04053252825446 |