Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 300 μg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2720,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Form:
liquid
Biological source:
human
Mol wt:
Mw 42 kDa
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human
Quality Level
form
liquid
shelf life
1 yr
mol wt
Mw 42 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
concentration
>50%
technique(s)
affinity binding assay: suitable
solubility
water: soluble
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... RAF1(5894)
General description
Obszar badań: Sygnalizacja komórkowa
Rodzina gwałtownie przyspieszonego włókniakomięsaka (Raf), składająca się z trzech wysoce konserwowanych cytozolowych kinaz serynowo-treoninowych (ARAF, BRAF i RAF1 lub CRAF), charakteryzuje się trzema konserwowanymi regionami, takimi jak CR1, CR2 i CR34. Domena wiążąca RAS (RBD) i domena bogata w cysteinę (CRD) znajdują się w N-końcowym regionie CR1.[1]
Rodzina gwałtownie przyspieszonego włókniakomięsaka (Raf), składająca się z trzech wysoce konserwowanych cytozolowych kinaz serynowo-treoninowych (ARAF, BRAF i RAF1 lub CRAF), charakteryzuje się trzema konserwowanymi regionami, takimi jak CR1, CR2 i CR34. Domena wiążąca RAS (RBD) i domena bogata w cysteinę (CRD) znajdują się w N-końcowym regionie CR1.[1]
Application
Research Category
Metabolism
Metabolism
Research Sub Category
Obesity
Metabolic Disorders
Obesity
Metabolic Disorders
Specifically binds to and precipitates Ras-GTP from cell lysate.Can be bound to glutathione coated plates prior to precipitating Ras-GTP.
Biochem/physiol Actions
c-Raf-1 działa jako efektor Ras i jest kinazą serynowo-treoninową, która przekazuje sygnały przychodzące do szlaku kinazy białkowej aktywowanej mitogenami. Szlak ten jest związany z różnymi reakcjami komórkowymi, w tym proliferacją, przeżyciem i różnicowaniem komórek. RBD bezpośrednio wiąże się z kompleksem Ras-GTP in vitro. Ponadto, bakteryjnie wyrażony rekombinowany RBD przyjmuje stabilną złożoną konformację in vitro. Białko fuzyjne GST-RBD, połączone z kulkami sefarozowymi, może być stosowane do wytrącania onkogennego Leu61-Ha-Ras, który jest konstytutywnie związany z GTP.
Physical form
300 μg of Raf-1 RBD, GST in 150 μL in PBS, pH 7.4, 0.5mM PMSF, and 20% glycerol.
Glutathione-agarose
Preparation Note
1 year at -20°C from date of shipment.
Analysis Note
Affinity Precipitation of Activated Ras: Raf-1-RBD, GST can be captured on a glutathione coated plate and used to capture GTP activated Ras from HeLa cell lysate. Used 2 μg of Raf-1-RBD, GST per well to capture 25-100 μg of EGF stimulated HeLa cell lysate. Upstate also offers a Ras GTPase ELISA kit (17-424).
Note: Due to spontaneous deactivation of Ras, use lysates that have been stored at -70°C for less than 6 month.
Note: Due to spontaneous deactivation of Ras, use lysates that have been stored at -70°C for less than 6 month.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) affinity binding assay: suitable | technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) affinity binding assay: suitable | technique(s) activity assay: suitable (kinase) |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| concentration >50% | concentration - | concentration - | concentration - |
| form liquid | form - | form liquid | form - |
| mol wt Mw 42 kDa | mol wt Mw 65 kDa | mol wt - | mol wt Mw 67.2 kDa |
| solubility water: soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Point mutants of c-raf-1 RBD with elevated binding to v-Ha-Ras
Fridman M, et al.
The Journal of biological chemistry, 275(39), 30363-30371 (2000)
R Wynn et al.
Protein science : a publication of the Protein Society, 6(8), 1621-1626 (1997-08-01)
We have determined by X-ray crystallography the structures of several variants of staphylococcal nuclease with long flexible straight chain and equivalent length cyclic unnatural amino acid side chains embedded in the protein core. The terminal atoms in the straight side
Timothy H Tran et al.
Nature communications, 12(1), 1176-1176 (2021-02-21)
The first step of RAF activation involves binding to active RAS, resulting in the recruitment of RAF to the plasma membrane. To understand the molecular details of RAS-RAF interaction, we present crystal structures of wild-type and oncogenic mutants of KRAS
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 14-863 | 04053252627996 |