Kluczowe dokumenty
14-352-M
Sigma-Aldrich
Białko Raf-1, aktywne, 10 µg
Active, N-terminal GST-tagged recombinant human Raf-1 residues 306-end, containing the mutations Y340D & Y341D, for use in Kinase Assays.
Synonim(y):
10 µg białka Raf-1, Aktywne białko Raf-1, Białko wykrywające Raf-1
Wybierz wielkość
10 μG
2320,00 zł
250 μG
16 360,00 zł
2320,00 zł
Przewidywany termin wysyłki04 marca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 μG
2320,00 zł
250 μG
16 360,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.26
2320,00 zł
Przewidywany termin wysyłki04 marca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
masa cząsteczkowa
Mw 65 kDa
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
informacje o genach
human ... RAF1(5894)
Opis ogólny
N-końcowe rekombinowane ludzkie reszty Raf-1 znakowane GST, 306-końcowe, zawierające mutacje Y340D i Y341D
Źródło produktu: Ekspresja przez bakulowirusa w komórkach owadów Sf21
Działania biochem./fizjol.
Protein Target: c-RAF
Target Sub-Family: TKL
Opakowanie
Dostępny również w rozmiarze 250 µg - zadzwoń w celu uzyskania informacji o cenie i dostępności oraz powołaj się na numer katalogowy 14-352M przy zamawianiu rozmiaru 250 µg.
Jakość
routinely evaluated by phosphorylation of MBP (Catalog # 13-104) substrate in vitro
Postać fizyczna
Glutathione agarose affinity chromatography
Przechowywanie i stabilność
1 rok w temperaturze -70°C
Inne uwagi
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany