Przejdź do
14-779-M
MKP5, aktywny
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 μg
Przewidywany termin wysyłki26 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1940,00 zł
250 μg
Przewidywany termin wysyłki26 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
16 070,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
1940,00 zł
Przewidywany termin wysyłki26 maja 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Level
mol wt
Mw 20.6 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (phosphatase)
NCBI accession no.
General description
Fosfatazy białkowe o podwójnej specyficzności inaktywują swoje docelowe kinazy poprzez defosforylację zarówno reszt
reszt fosfoseryny/treoniny i fosfotyrozyny. Negatywnie regulują one członków nadrodziny MAPK
(MAPK/ERK, SAPK/JNK, p38), która jest związana z proliferacją i różnicowaniem komórek. Różni członkowie tej rodziny fosfataz o podwójnej specyficzności wykazują różną specyficzność substratową dla MAPK, różną dystrybucję tkankową i lokalizację subkomórkową.
dystrybucję i lokalizację subkomórkową oraz różne tryby indukowalności ich ekspresji przez bodźce zewnątrzkomórkowe.
bodźce zewnątrzkomórkowe. Produkt tego genu wiąże się i inaktywuje p38 i SAPK/JNK, ale nie MAPK/ERK. Jego lokalizacja subkomórkowa
jest unikalna; jest równomiernie rozmieszczony zarówno w cytoplazmie, jak i jądrze. Gen ten jest szeroko wyrażany w różnych
tkankach i narządach, a jego ekspresja jest podwyższona przez bodźce stresowe. Znaleziono trzy warianty transkryptu kodujące dwie różne izoformy
izoformy dla tego genu.
N-końcowy, znakowany 6His, rekombinowany, ludzki MKP5, aminokwasy 320-end, wyrażany w E. coli.
Packaging
Dostępny również w rozmiarze
250μg
jako katalog #
14-779M
oraz w rozmiarze
luzem
jako katalog #
14-779-K
.
Physical form
Białko w 50 mM Tris/HCl pH 7,5, 300 mM NaCl, 0,1 mM EGTA, 0,03% Brij-35, 270 mM sacharozy, 1 mM benzamidyny, 0,2 mM PMSF, 0,1% 2-merkaptoetanolu. Zamrożony roztwór.
Format: Oczyszczony przy użyciu agarozy Ni2+/NTA.
Preparation Note
6 miesięcy w temperaturze -70°C
Analysis Note
Routinely evaluated by the release of phosphate from the substrate 6,8-difluoro-4-methylumbelliferyl phosphate (DiFMUP)
Other Notes
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktów, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanego użytku komercyjnego.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SRP5294SAB5701952SAB5700307
technique(s)
activity assay: suitable (phosphatase)
technique(s)
-
technique(s)
western blot: 1:500-1:2000
technique(s)
western blot: 1:500-1:2000
biological source
human
biological source
-
biological source
rabbit
biological source
rabbit
mol wt
Mw 20.6 kDa
mol wt
~67 kDa
mol wt
-
mol wt
154, 69
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
NCBI accession no.
NM_007207
NCBI accession no.
NM_004672
NCBI accession no.
-
NCBI accession no.
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
14-77904053252365980
14-779M04053252278846